Indlæg til kontamineringskontrol
Micronova poser og indlæg bruges til forskellige opsamlingsfunktioner i renrummet og i aseptiske områder. Indlæggene, som fås sterile, bruges til opbevaring af råmaterialer, inddæmning af desinfektionsmiddel, bortskaffelse og adskillelse af biologisk risikomateriale.
BucketLiners™
En uigennemtrængelig barriere af LDPE/nylon-laminat er ideel til foring af spande, der indeholder flydende opløsninger eller til foring af muleposer til transport af produktdele eller råmaterialer. Fremragende til inddæmning af væsker og materialetransport.
BinLiner™ poser til renrum
Disse LDPE-indlæg er ideelle til forskellige anvendelser, fra opsamling og bortskaffelse af affald til transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer. Fås gamma-bestrålede eller ikke-bestrålede med flere forskellige tykkelser og rumindhold.
BioHazard og Hazard BinLiner™ poser
Disse LDPE-indlæg er ideelle til forskellige anvendelser, fra opsamling og bortskaffelse af affald til transport af dele eller råmaterialer i renrum og aseptiske miljøer. Fås gamma-bestrålede eller ikke-bestrålede med flere forskellige tykkelser og rumindhold.
BinLiner™ stativer i rustfrit stål
Det perfekte supplement til dine BinLinerTM poser, med hjørner af plast, der er nemme at rengøre, og støtter i rustfrit stål, der ikke rører gulvet. Ideelle til bortskaffelse af materialer til renrum, indsamling af beklædning samt opbevaring af råmaterialer eller produkter. Fås i flere størrelser.