Gulvmopper med snore
Gulvmopper med snore designet til god absorptionsevne og renlighed i polyester, mikrofiber, polycellulose og andre moppematerialer, som ikke fnugger.
M-Zone™ MegaSorb™ moppe med snore i mikrofiber
Denne højt-absorberende moppe kombinerer en effektiv rengøring med mikrofiber med letheden ved en moppe med snore med løkker. De tuftede snore består af polyester- og nylon-filamenter, der er designet til at opsamle både væsker og bittesmå partikler, men samtidig ikke fnugger; en fordel i kontrollerede miljøer.
NovaSorb™ PolyCellulose™ moppe med snore
En billig, højt-absorberende og letvægts moppe med flade snore, der er ideel til engangsbrug. Den omfatter en blanding af polyester/cellulose-materiale til engangsbrug, der overgår mopper af bomuld og rayon.
NovaKnit™ moppe mod strikkede, rørformede snore af polyester
En absorberende, måtte med rørformede, strikkede snore til rengøring og desinfektion i kontrollerede og kritiske miljøer. Den robuste konstruktion og enderne med løkker afhjælper fnug – selv efter flere vaske.
PharmaPly™ moppe med snoede snore af polyester-cellulose
En moppe med letvægts, snoede snore, ideel til at dække store overflader hurtigt og effektivt med en høj absorptionsevne. Denne blanding af polyester og cellulose gør moppen til et rentabelt valg i kontrollerede miljøer.