NovaClean™ serie af rengøringsmidler til renrum
Non-ioniske rengøringsmidler fjerner partikler og rester, der er almindelige i renrum og kritiske laboratorier. Med et lavt indhold af salte og metaller, i ppb-intervallet, er disse rengøringsmidler til renrum ideelle til industrien inden for halvledere, elektronik, medicinsk udstyr og medicinalvarer.
NovaClean™ rensemiddel til renrum, laboratorie & glas
Et ikke-opløsningsmiddelbaseret rensemiddel, der er formuleret til påførsel direkte på arbejdsflader i renrum, herunder glas, rustfrit stål, epoxy, akryl og malede overflader. Frit skyllende og biologisk nedbrydeligt.
NovaHol™ rengøringsmiddel til renrum
NovaHol™ med den samme rene formel som det originale NovaClean™ rensemiddel, er tilsat isopropylalkohol for en hurtigere tørringstid. NSF-klassificeret, kategori A1 (generelle rengøringsmidler).