Quantus støvleovertræk
Funktioner:
  • Lynlås foran
  • Elastik i ryggen med justerbare trykknapper
  • Justerbar tryklås ved vriststøtten
  • Lysegrå plastsål (Maestro), model med høj sål (robust, vandtæt, autoklaverbar)
  • Polyesterbåndforstærkning mellem sål og stof
  • Størrelser: S - XL
Ekstraudstyr:
  • PES-bånd i knæ- og ankelhøjde
  • Ekstra clips ved vriststøtten
Quantus® Boot Cover Plus Q-D
Funktioner:
  • Plastlynlås, skjult og forskudt til den ene side (udad)
  • Overdækket lukning øverst, justeres med PES-rem og spænde
  • To flapper til at føre PES-remmen igennem i enden af overdækningen
  • Klemme ved vriststøtten
  • Dobbelt forstærkning på overdækningen, fremstillet af yderstof
  • Forstærkning mellem sål og stof, fremstillet af CONTROL-stof (hvidt)
  • Lysegrå nitrilplastsål, lav CRS-BA (ergonomisk formet, forstærket profil, stabil, vandtæt, autoklaverbar)
  • Størrelser: S - XL