Quantus ansigtsmaske
Funktioner:
- Trykknapper til fastgørelse til hårnettet (3 i hver side)
- Firkantet form
- Standardstørrelse: (B x L) 26 cm x 26 cm
Ekstraudstyr:
- Velcrobånd til fastgørelse til hårnettet (indvendigt eller udvendigt)
- Variable dimensioner
- Fås med gazeindsats (i den øverste tredjedel)
- Størrelse: (B x L) 31 cm x 38 cm