Quantus beskyttelsesdragter
Funktioner:
  • Overlappende sømme giver en godt forseglet og sikker dækning af sømmene
  • Plastiklynlås foran (dobbeltdækket) 
  • Høj krave med trykknap
  • Tunnel-styret gummilinning, justerbar via knap 
  • Behagelig raglan-stil
  • Antistatiske strikkede manchetter på ærmerne
  • Med benåbning, der kan justeres i bredden vha. trykknapper
  • Trykknapper på venstre bryst, hvidt PES-clipsbånd (B x H) 12 cm x 2 cm
  • Påsyet kravestykke med etiket
  • Strop i kraven
Ekstraudstyr:
  • Antistatiske strikkede manchetter på anklerne
  • Clipsbånd af renrumsstof (med/uden tryk)
  • Individuelt tryk: firmalogo, navn, koder osv.
  • Løkke til fastgørelse af penne, mobiltelefoner, id osv. (Størrelse: (B x H) 8 cm x 4 cm)
  • Modeller med ESD-funktion fås på anmodning
  • Kombineret beskyttelsesdragt: Beskyttelsesdragt med integreret flad hætte med netindlæg ved ørerne, åbent synsfelt, 4 trykknapper på forsiden til justering; hætten kan justeres bagtil vha. trykknapper
Størrelser: XXS - XXXL, specielle størrelser fås!