Quantus underbeklædning
For at optimere Quantus® beklædningssystemet anbefaler vi brug af slidstærk, funktionel underbeklædning.
Højkvalitetsblandinger af polyester, mikrofiber eller bomuld/polyester, der minimerer løse fibre, fås. Ekstra komfort opnås gennem optimal transport af fugt og varme.
Ud over de fysiologiske aspekter og komforten bliver der hele tiden mere fokus på slidstærkt arbejdstøj, CI-krav og moderne stil og farver i forbindelse med valg af underbeklædning.
Quantus sortimentet af underbeklædning omfatter:
- Sweatshirts (lange ærmer)
- T-shirts (korte ærmer)
- Bukser
- Kapper
- Sokker
Stoffer til underbeklædning fra Quantus
Modeloversigt over underbeklædning fra Quantus
Størrelsesguide til underbeklædning fra Quantus
Undertøj Standard
Sweatshirts (lange ærmer med strikkede manchetter), t-shirts (korte ærmer), bukser (med elastik ved anklerne) fås. Fremstillet i mikrofiber, antimikrobiel finish
AreaDress
Overdel og bukser. Antistatisk og antimikrobielt. Meget blødere fornemmelse, med tætlukkende teksturbindebånd og fremragende åndbarhed.
Sokker
Sokker med lavt slid, som kan vaskes ved 30° C.