Quantus AreaDress
Overdel:
- Tovejs lynlås foran (dækket)
- Høj krave med trykknap
- Behagelig raglan-stil
- Antistatiske strikkede manchetter
- Påsyet kravestykke med etiket
- Strop i kraven
Farve: hvid, andre farver fås på anmodning
Stof: 100% polyester med kulstof
Størrelser: XS - XXXL
Bukser:
- Bred, dobbeltsyet linning for komfort
- Strikkede manchetter ved anklerne
Farve: hvid, andre farver fås på anmodning
Stof: 100% polyester med kulstof
Størrelser: XS - XXXL