Quantus beklædningsgenstande
Spørg os, hvilke modeller der fås i forskellige materialer og størrelser.
Tekstiler (beskyttelsesdragter, hårnet, ansigtsmasker, støvle-/skoovertræk, kitler)
Modeloversigt
Baseret på vores brede erfaring har vi udviklet yderligere tekstiler med forskellige karakteristika (til specifikke opgaver i renrum, med stænkbeskyttelse, brandhæmmende, snitresistente, med ESD-egenskaber osv.). Spørg os, hvilke modeller der fås i forskellige materialer og størrelser.
Størrelsesguide
Kitler
Med trykknapper eller lynlås (model: Quantus Control), med eller uden lommer.
Beskyttelsesdragter
Beskyttelsesdragter med overlappende sømme, hvilket giver en godt forseglet og sikker dækning af sømme. Fås med åben hætte og ansigtsmaske, som kombineret version med integreret flad hætte eller med særlig ESD-funktion.
Ansigtsmasker
Trykknapper eller velcrobånd til fastgørelse til hårnettet
Hovedbeskyttelse
Hovedbeskyttelse af beskyttelseshættetypen, med elastik til justering af størrelsen og trykknapper til justering af bredden.
Hårnet
Optimal pasform via trinløs justering af bredden bagpå, med skulderbeskyttelse og med tryklåse til at knappe ansigtsmasken fast på siden af hårnettet.
Støvleovertræk
Optimal pasform pga. mulighed for justering øverst, ved vriststøtten samt i knæ- og ankelhøjde, med robust, vandtæt og autoklaverbar sål.
Overtrækssko
Elastik på oversiden, justering af bredden, dobbelt forstærkning. Med stabil og vandtæt plastsål.