Quantus kittel
Funktioner:
- Lappesøm for tæt og sikker lukning af søm
- Med trykknapper foran
- Høj krave med trykknap
- Behagelig raglan-stil
- Antistatiske strikkede manchetter
- Trykknapper på venstre bryst, hvidt PES-clipsbånd
- Brystlomme i venstre side
- To lommer på hoften
- Påsyet kravestykke med etiket
- Strop i kraven
Størrelser: XXS - XXXL
Ekstraudstyr:
- To-vejs lynlås foran (dobbelt dækket) (Model Quantus Control)
- Begge versioner (tryklåse, lynlås) fås også uden lommer
- Clipsbånd af renrumsstof (med/uden tryk)
- Individuelt tryk: firmalogo, navn, koder osv.
- Løkker til fastgørelse af penne, mobiltelefoner, identifikationsskilte osv.