Silikoneslanger
Vi tilbyder en bred vifte af komponenter i platinhærdet silikone, som ikke kun er rettet mod behovene i medicinalindustrien, hos producenter af medicinsk udstyr og i bioteknologiske virksomheder, men som også kan tilpasses, så de passer til kundernes krav.
Disse produkter fremstilles og pakkes i klasse 8 renrum i henhold til de højeste kvalitets- og certificeringsstandarder, herunder DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 og DIN EN ISO 14971 (2013) samt retningslinjerne fra GMP og FDA.
Som supplement til standardsilikoneslanger tilbyder vi også:
- Silikoneslanger til peristaltiske pumper
- Stofforstærkede slanger til særligt krævende opgaver såsom overførsel af væsker under højtryk
- Farvekodede slanger som hjælp til at skelne mellem slanger i komplekse systemer
- PharmaFokus® slanger fremstillet af platinhærdet silikone-elastomer til farmaceutisk produktion
- Silikonepakninger til tætning af overflader på komponenter i medicinsk udstyr med pasflader, eller for at give mulighed for forbindelse mellem slanger
- Silikonespunser i farmaceutisk kvalitet til brug som forsegling og lufttætte propper til reagensglas, rør og kolber
Produktudvalg
Silikoneslanger
Et bredt udvalg af platinforstærkede slanger fremstillet i henhold til de højeste kvalitets- og certificeringsstandarder.