Dugpunkts- og fugtighedsmålere
Ved bestemte specifikke opgaver i medicinalindustrien skal kalibreringen udføres hver 3. måned, da måleinstrumenter er omfattet af valideringsprocessen og selv de mindste udsving kan have stor indflydelse på opgaven.
Luftfugtighedskalibrator
- Til kalibrering af fugtighedssensorer, transmittere og bærbare enheder
- Genererer stabile luftfugtighedsværdier fra 10 til 90 % RH
- Kompakt og nem at transportere
- Hurtig stabilisering af prøvekammeret
- Ekstraudstyr: uafhængigt sporbart referencehygrometer
- Flere sensorer kan kalibreres samtidigt
Fugtigheds-/temperaturkalibrator
- Til kalibrering af RF-luftfugtighedssensorer og transmittere
- Temperaturer fra 10 til 50 °C med en nøjagtighed på 0,1 °C og luftfugtighed på 10 til 90 % RH
- Mulighed for præcise og repeterbare kalibreringer
- Genererer luftfugtighed og temperatur samtidigt
- Fremragende stabilitet
- Kompakt og nem at transportere
- Valgfrit: indbygget dataoptager, logger den indbyggede referencesensor og de sensorer, der skal kalibreres
- Velegnet til sensorer med Ø mellem 5 og 25 mm