Laminære flow-enheder
Alle laminære flowbænke, som tilbydes af basan, fungerer efter princippet med tvungen luftstrøm med lav turbulens. Ved hjælp af dette princip indføres en luftstrøm vandret eller lodret gennem skabets arbejdsområde. I processen indføres den omgivende luft via et forfilter og strømmer over et højtydende suspensions/substansfilter vandret eller lodret ind i arbejdsområdet som laminært flow. Denne luftstrøm fanger partiklerne direkte, der hvor de opstår, og overfører dem uden returflow væk fra det rene område via udsugningskanalen. Beslutningen om enten vandret eller lodret flow skal være baseret på mængden og geometrien af genstandene i arbejdsområdet.
Laminære flowbænke forebygger partikelkontamination ved påfyldning eller pakning af produkter i renrumsområder. Laminære flowbænke monteres over eksisterende produktionslinjer. Vertikale flowmoduler kan monteres på mobile standere og dermed flyttes mellem områder. Lateral føring af rene luftstrømme og afskærmning af det rene arbejdsområde opnås gennem PVC-strimmelgardiner eller sidepaneler.
Produktudvalg
Laminær flow-enhed
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...