Sålrengøringsmaskine til renrum
Funktioner:
- Til sålrengøring (1 sted)
- Inkl. holder (23 l)
- Sålrengøring via den roterende børste
- Kabinet i form af et kar forhindrer sprøjt
- Affasede kanter forbedrer hygiejnen
- Let at rengøre.
Dimensioner (B x D x H):
Typ 23820: 706 mm x 515 mm x 1125 mm
Typ 23850: 470 mm x 670 mm x 1130 mm