Tøropbevaringssystemer
Til dette formål kan tøropbevaringssystemer bruges. I disse systemer er de oplagrede varer omgivet af et tørt og inert miljø, hvis det er nødvendigt. Der findes 3 forskellige teknologier til affugtning for at opnå et stabilt og tørt miljø.
- Nitrogenaffugtning: kontrolleret tilførsel af nitrogen
- Adsorptionsaffugtning: kontrolleret tørring af luften med en meget effektiv adsorptionsaffugter
- Trykluftsaffugtning: kontrolleret tilførsel af trykluft
Funktioner:
- Materialer: transparent plexiglas eller pulverlakeret stål
- Til komponenter, der er følsomme over for hvidt lys: fås gult acryldesign (ravgult)
- Styreenhed med automatisk skylning (systemet skyller kun, når det er nødvendigt)
- ESD-version (modstand 107 ohm/cm²)
- Optimale visuelle og akustiske alarmer
- Valgfrit kammersystem (opdeling af kabinettets volumen i enkelte kamre)
- Fås som tilvalg med låsbare låger
- Dataloggingfunktioner som tilvalg
- Mange flere tilpassede indvendige design af systemerne