Vådbehandlingsudstyr
Funktioner:
  • Selvbærende konstruktion med fastsvejsede 20 mm polypropylenpaneler
  • Arbejdspaneler fås som tilvalg i rustfrit stål eller naturlig polypropylen
  • Overfladeudsugning via det perforerede arbejdspanel
  • Opsamlingskar med luftkanaler, fastsvejset i huset
  • Opsamlingskarrets bund hælder 2 % sideværts mod bagsiden
  • Opsamlingskar med grovsi
  • Syrebad, skylleanlæg, skyllebade osv. kan integreres som tilvalg
  • Underområdet har foldedøre. Der kan monteres udsugning i underområdet svarende til det perforerede arbejdspanel
  • Som tilvalg kan foden placeres på højdejusterbare fødder i rustfrit stål
  • Grundlæggende forsyningsforbindelser findes på bagsiden af bordet
  • Betjenings- og displayelementer er lette at se på forsiden i bordhøjde
  • Det transparente låg sikrer beskyttelse mod vandsprøjt
Dimensioner:
Model: CT 975
Bordbredde: 975 mm
Antal rastere (arbejdspaneler/kar): 2
Borddybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 675 mm
Model: CT 1280
Bordbredde: 1280 mm
Antal rastere (arbejdspaneler/kar): 3
Borddybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 780 mm
Model: CT 1585
Bordbredde: 1585 mm
Antal rastere (arbejdspaneler/kar): 4
Borddybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 1085 mm
Model: CT 1890
Bordbredde: 1890 mm
Antal rastere (arbejdspaneler/kar): 5
Borddybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 1390 mm