Brug af Masterflex® L/S® og I/P® procespumper i ISO klasse 5 (klasse 100) renrumsanvendelser
Oversigt
Efterhånden som fremstillingsprocesser i et utal af industrier står over for stadig strengere lovkrav, der skal beskytte processerne og slutprodukterne mod at blive forurenet af fremmede stoffer, vender virksomheder verden over sig mod renrumsteknologi for at lette produktionen af deres produkter. I renrum kontrolleres størrelsen og antallet af luftbårne partikler strengt. Der skal træffes afbødende foranstaltninger for at sikre, at personale og udstyr, der er integreret i renrumsmiljøet, ikke bidrager væsentligt til partikelbelastningen i rummet. For at renrumsanvendelser kan lykkes, er det vigtigt, at alt udstyr, der anvendes i renrummet, er testet og godkendt til brug i disse miljøer. For nylig blev Masterflex L/S- og Masterflex I/P-procespumperne underkastet denne evaluering, og det blev bevist, at de opfylder eller overgår kravene til brug i renrumsmiljøer.
Opsummering af testprocessen
Vi har for nylig sendt vores Masterflex L/S- og Masterflex I/P-procespumper til et uafhængigt testbureau (Acorn Industries, Inc. under ledelse af Dr. Philip R. Austin) for at certificere pumperne til brug i ISO klasse 5 (klasse 100) renrumsforhold. For at opnå certificeringen skulle hver pumpe gennemgå en streng evalueringsproces, der omfattede flere testtrin.
Det primære fokus i testen var evaluering af hver pumpe med hensyn til materialeafgivelse. Efter grundig vask af pumperne med ultraclean spektrografisk alkohol blev tilfældige steder på pumpernes ydre overflader genvådt med spektrografisk alkohol. Opløsningsmidlet blev fjernet fra hver overflade sammen med eventuelle opsamlede partikler ved hjælp af et membranfilter. I alt ti sæt filtre blev indsamlet med tolv intervaller over en periode på 100 timer og derefter analyseret for partikelbelastning. Ud over membranprøverne blev der anvendt en kontinuerlig, automatisk partikelmåler til luftbårne partikler i forskellige positioner i forhold til pumpehovedet. I løbet af den 100 timer lange testperiode blev dataene fra partikeltælleren gennemgået og nulstillet hver tiende time. Resultaterne for begge pumper viste ingen emissioner af basismateriale fra nogen af pumpeoverfladerne.
Konklusion af undersøgelsen
Masterflex L/S- og I/P-procespumperne, der blev indsendt til evaluering, kunne med succes certificeres som "Acceptable for Use" i renrumsforhold i klasse 100 i henhold til Federal Standard 209E samt i renrumsforhold i klasse 5 i henhold til ISO 14644-1. Chefundersøger Dr. Philip R. Austin, som er forfatter til den standard, der anvendes globalt for renrumsmiljøer, anførte følgende:
  • For at opnå de resultater, der blev opnået i testlaboratoriet, er det vigtigt, at pumperne vaskes grundigt med ultraclean spektrografisk alkohol, som det blev brugt i testprocessen, inden de anvendes i renrumsforhold.
  • Da begge de testede pumpesystemer var peristaltiske pumpesystemer, er det absolut nødvendigt, at ikke blot hardwaren vaskes og forberedes som beskrevet ovenfor, men også slangerne skal gennemgå en rengøringsproces for at sikre overholdelse af kravene til renrumsmiljøet. Den anbefalede rensningsproces for slanger er som følger:
    1. Slangerne skal lægges i blød i to timer i et ikke-ionisk rengøringsmiddel/overfladeaktivt middel. Dette vil bryde overfladespændingen af eventuelle partikler, der måtte sidde fast på slangens overflade.
    2. Skyl detergent/overfladeaktivt middel grundigt af med 10 MOhm deioniseret vand for at fjerne alle overskydende partikler fra slangens overflade før brug.
Hvis disse rengørings- og forberedelsestrin følges, kan både Masterflex L/S- og Masterflex I/P-processpumperne – når de er koblet sammen med korrekt forberedte slanger – anvendes sikkert i ISO-klasse 5 (klasse 100) renrumsforhold.
Kontakt din lokale repræsentant for at få flere oplysninger om Masterflex L/S- og I/P-procespumperne og for at få hjælp til at vælge den mest hensigtsmæssige slange til en anvendelse.