Masterflex® Ismatec® slangekassetter: CA- og MS/CA-typer
Ismatec Click'n'Go™-kassetter giver mulighed for nem og hurtig udskiftning af slanger til peristaltiske pumper. Der er to typer af slangekassetter til rådighed:
- CA kassetter til 2-stop peristaltiske slanger (CA-slanger)
- MS/CA kassetter til 3-stop peristaltiske slanger* (MS/CA-slanger)
* nyere slanger, der er kompatible med MS/CA-kassetter, kan kun fås som 2-stop-slanger. Navnekonventionen ændres fra "3-stop" til "MS/CA"-slanger.
CA-kassetter
Store CA-kassetter er velegnet til brug med IPC- og IPC-N-serierne, peristaltiske pumper med lavt flow og høj nøjagtighed. CA-kassetterne accepterer 2-stop peristaltiske slanger med en afstand på 152 mm mellem propperne. De egnede slangestørrelser er fra 0,13 til 3,17 mm ID. CA-kassetter med trykhåndtag gør det muligt at indstille et forskelligt slangedryk for hver kanal. Afhængigt af anvendelsen, slangematerialet og diameteren kan der indstilles et optimalt tilpasset slangetryk. For at opretholde konstante flowhastigheder kan det være nødvendigt at justere slangedrykket med jævne mellemrum. Ved brug af kassetter med trykhåndtag øger man normalt det maksimale opnåelige differenstryk for en peristaltisk pumpe.
Ved bestilling af CA-kassetter er udskiftningsadaptere til CA-kassetter ikke inkluderet og skal bestilles separat.
CA-kassetter er velegnede til:
- 2-stop (CA) peristaltiske slanger
- afstand mellem slangepropperne på 152 mm
- slange-ID'er fra 0,13 til 3,17 mm
Bemærk venligst: adapterne 07618-65 er ikke inkluderet med kassetterne og skal bestilles separat.
MS/CA-kassetter
De små MS/CA-kassetter er velegnede til brug med Reglo-serien og nogle pumpehoveder (MS/CA-hoveder) til BVP- og MCP-pumpefamilien. MS/CA-kassetterne accepterer 3-stop peristaltiske (MS/CA) slanger med en 72 mm afstand mellem propperne. Nyere slanger, der passer til disse kassetter, er kun udstyret med to propper og kaldes "MS/CA-slanger". De egnede slangestørrelser er fra 0,13 til 3,17 mm ID. MS/CA-kassetter med trykhåndtag gør det muligt at indstille et forskelligt slangedryk for hver kanal. Afhængigt af anvendelsen, slangematerialet og diameteren kan der indstilles et optimalt tilpasset slangetryk. For at opretholde konstante flowhastigheder kan det være nødvendigt at justere slangedrykket med jævne mellemrum. Ved brug af kassetter med trykhåndtag øger man normalt det maksimale opnåelige differenstryk for en peristaltisk pumpe. Standard MS/CA-kassetter leveres uden trykhåndtag. Et ensartet tryk påføres med en forudinstalleret fjeder af rustfrit stål.
MS/CA-kassetter er velegnede til:
- 3-stop (MS/CA) peristaltiske slanger
- afstand mellem slangepropperne på 72 mm
- Slange-ID'er fra 0,13 til 3,17 mm