Fordele ved Masterflex® Gravimetrisk påfyldningssystem
Masterflex Gravimetrisk påfyldningssystem er et nyt system, der består af en Masterflex peristaltisk pumpe kombineret med et gravimetrisk doseringsbundt i A&D Apollo-serien. Der er 7 balancebundter at vælge imellem. Vægten og pumpen er forbundet med en unik A&D-controller, der giver øjeblikkelig kontrolfeedback for at sikre doseringsnøjagtighed, og alle væskebevægelser er indeholdt i Masterflex-pumpeslangen. Det gravimetriske system har til formål at løse mange problemer og udfordringer.
Byg dit Masterflex Gravimetrisk påfyldningssystem
Masterflex Gravimetrisk påfyldningssystem er et nyt system, der består af en Masterflex peristaltisk pumpe kombineret med en A&D Apollo-serie balance.
Vælg en slange til drevpumpehoved
Masterflex-pumpen og alle væskebevægelser er indeholdt i Masterflex-pumpeslangen. Vælg fra listen over kompatible drev og komplette pumpesystemer nedenfor, og tilføj derefter et pumpehoved og slanger, der passer til din anvendelse.
- Masterflex L/S Standard digitale drev
- Masterflex L/S Standard digitalt pumpesystem
- Masterflex L/S digitale drev med netværkskompatibilitet
- Masterflex L/S digitale pumpesystemer med netværkskompatibilitet
- Masterflex L/S Cloud-aktiverede digitale drev med MasterflexLive™
- Masterflex L/S digitale modulopbyggede doseringsdrivere
- Masterflex I/P digitale modulære drev med fjernbetjening af input/output
- Ismatec Reglo digitale flerkanalspumper
- Ismatec Reglo Digital Miniflex-pumper
A&D Gravimetrisk doseringspakke
Vælg en balancepakke baseret på den kapacitet og aflæsbarhed, du har brug for. Alle er udstyret med flow rate display (FRD) for at strømline doserings- og påfyldningsanvendelser. Alle pakker omfatter en Apollo GX-A-serievægt samt en fodkontakt, et pumpeinterfacekort og et 25-polet fjern-I/O-kabel til tilslutning af vægten til pumpedrev.
- Gravimetrisk doseringspakke
Her er tre klare fordele ved dette gravimetriske påfyldningssystem:
1. Løser de almindelige problemer med spild
Dette system giver nøjagtighed og repeterbarhed. Hver eneste dråbe er registreret, og beholderen bliver aldrig overfyldt—intet produkt går til spilde. Balancen styrer den peristaltiske pumpe og har tre tilstande under påfyldningsprocessen for at sikre, at der ikke sker overspild. Da Masterflex-pumpen kan flytte væske ved flere forskellige hastigheder, bliver vægten mesteren.
2. Ikke flere sundheds- og sikkerhedsproblemer ved at hælde
Hældning manuelt indebærer en risiko, ikke kun på grund af tab af produkt, men også på grund af skader på vægten. Væskeindkapsling i slangen giver øjeblikkelig lindring og fordel for det halvautomatiske system. Den sideløbende fordel er fjernelsen af manuel involvering, løft og hældning, hvilket fjerner sundheds- og sikkerhedsproblemer ved brug af et halvautomatisk system. Desuden er det ikke nødvendigt at stå ved udstyret under hele processen, da det gravimetriske system klarer sig selv. Ikke alene er der ingen manuel håndtering, men væskerne er også indeholdt i slangerne.
3. Effektivitet og nøjagtighed forbedres
De dispenseringsnøjagtigheder, der er tilgængelige med gravimetrisk dispensering, overstiger dem, der kan opnås ved hjælp af den peristaltiske pumpe i sig selv, og reducerer behovet for kalibrering af slanger. Effektiviteten forbedres sammen med nøjagtigheden ved at optimere beholderflowet i systemet sammenlignet med mere manuelle metoder.
Masterflex Gravimetric systemet kan levere:
- Halvautomatiseret proces
- Reducer spild, reducer omkostningerne ved oprydning og produkt
- Forbedr processens effektivitet
- Opnå målproduktion
- Opskalering og skalerbarhed
Masterflex peristaltisk pumpe kan acceptere mange forskellige størrelser af slanger, afhængigt af pumpehovedets størrelse, så pumpen kan fylde beholdere hurtigere ved hjælp af højere flowhastigheder. Pumpen kan også bruges til at opskalere produktionen ved at øge pumpens motorkapacitet med større pumper, der fås fra Masterflex. Balancekapacitet, valg af Masterflex-drev og slangeindstillinger giver rigelig plads til tilpasning for at opfylde de nødvendige fyldningsvolumener og give kemisk kompatibilitet med de fleste væsker.