Væskepumper—Viskositetshåndteringskarakteristika
Pumpning af tyktflydende væsker kan give nogle vanskelige problemer. Ved valg af pumpe skal væskens viskositet altid tages i betragtning. Viskositetens virkninger kan forstås bedre ved at se på viskøse væskers opførsel, når de udsættes for kraft.
Newtonske væsker—Viskositeten forbliver konstant uanset ændringer i forskydningshastighed eller omrøring. Når pumpehastigheden øges, øges flowet proportionalt. Væsker med newtonsk reaktion omfatter vand, mineralolier, sirup, kulbrinter og harpikser.
Pseudoplastiske væsker—Viskositeten falder, når forskydningshastigheden stiger, men den oprindelige viskositet kan være stor nok til at forhindre flowet i at starte i et typisk pumpesystem. Typiske pseudoplastiske væsker er geler, latexmaling og lotioner.
Fortyndende væsker—Viskositeten stiger, når forskydningshastigheden stiger. Pumper kan gå i stå og gå i stå, når de først pumper fortættende væsker. Nogle væsker, der viser dilatant adfærd, er slam, ler og slikforbindelser.
Thixotropiske væsker—Ligesom en pseudoplastisk væske falder viskositeten, når forskydningshastigheden eller omrøringen øges. Når omrøringen stoppes eller reduceres, opstår der hysterese, og viskositeten stiger. Ofte vender viskositeten ikke tilbage til sin oprindelige værdi. Nogle eksempler på thixotrope væsker er sæbe, tjære, vegetabilske olier, shortening, lim, blæk, jordnøddesmør og visse opslæmninger.
Viskositeter for typiske væsker
Typisk væske | Centipoise (cp) |
Centistokes (cSt) |
Saybolt Second Universal (SSU) |
Vand | 1 | 1 | 31 |
Mælk | 3 | 4 | 40 |
Nr. 4 fyringsolie | 12,6 | 15,7 | 80 |
Creme | 20 | 20,6 | 100 |
Vegetabilsk olie | 40 | 43,2 | 200 |
SAE 10 olie | 88 | 110 | 500 |
Tomatjuice | 180 | 220 | 1.000 |
SAE 30 olie | 352 | 440 | 2.000 |
Glycerin | 800 | 1.100 | 5.000 |
Honning | 1.500 | 2.200 | 10.000 |
Lim | 3.000 | 4.500 | 20.000 |
Mayonnaise | 5.000 | 6.250 | 28.000 |
Melasse [B] | 8.640 | 10.800 | 50.000 |
Creme fraiche | 15.000 | 19.000 | 86.000 |
Viskøs væskeadfærd
Pumpning af tyktflydende væsker med:
Peristaltiske pumper
Peristaltiske pumper er konstrueret således, at de er velegnede til slibende og/eller tyktflydende væsker som f.eks. suspensioner, cremer, slam, smøremidler, maling, flydende affald og meget mere. For at maksimere pumpeeffektiviteten af viskøse væsker skal du følge disse trin:
- Sænk pumpens hastighed. Hvis du øger hastigheden ud over et vist punkt, vil det have en aftagende effekt på flowhastigheden. Pumpens maksimale effektive hastighed falder, når viskositeten øges og slangestørrelsen mindskes.
- Vælg en større slange end den, der er nødvendig for at pumpe vand.
- Vælg en fast slange, f.eks. Chem-Durance® Bio, Norprene®, PharmaPure®, PharMed® BPT, Tygon® E-LFL, GORE® STA-PURE® Series PCS eller GORE® STA-PURE® Series PFL. Ydelsen vil være bedre, fordi den fastere slange hurtigt vender tilbage til sin oprindelige form efter lukning af pumpehovedet og skaber den sugning, der er nødvendig for at pumpe den tyktflydende væske. For L/S®- og I/P®-størrelser skal du vælge højtydende præcisionsslanger—de tykkere slangevægge vender også hurtigere tilbage til deres oprindelige form end præcisionsslanger. Den hurtigere tilbagevenden gør det muligt at trække væske ind i slangen med større kraft.
- Vælg en slange med en glat boring. En glat boring vil minimere friktionskræfterne. BioPharm, BioPharm Plus, Tygon® E-Lab, Tygon® E-LFL, Puri-Flex® eller silikoneformuleringer er gode valg.
- Reducer viskositeten af din væske. Opvarm din væske, hvis det er muligt, ved kilden eller i et dyppebad. Viskositeten falder typisk med temperaturen, og hvis væsken ikke bliver forringet af opvarmning, vil det gøre det lettere at pumpe den.
Tandhjulspumper
Tandhjulspumper er velegnede til pumpning af viskøse væsker, hvis følgende regler overholdes:
- Pumpehastigheden (omdrejninger pr. minut) skal reduceres, hvis viskositeten er over 100 cp. Ved pumpning af viskositeter over 100 cp skal du ringe til vores anvendelsesspecialister for at bestemme det optimale omdrejningstal og andre driftsparametre.
- Suge- og udløbsledninger skal forøges med mindst én, eller bedre to rørstørrelser over størrelsen af pumpens porte.
- Motorens hesteeffekt skal øges i forhold til den effekt, der kræves til at pumpe vand med samme tryk og flow.
Centrifugalpumper
Centrifugalpumper er generelt ikke egnede til pumpning af tyktflydende væsker. De egner sig bedst til at pumpe væsker med viskositeter på under 200 cp. Pumpens volumen- og trykkapacitet reduceres med stigende viskositet.