Reducer pulsationen, fordobl drivudbyttet og forbedr nøjagtigheden med dobbelt-Y-slangesæt
Reducer pulsationen, fordobl drivudbyttet og forbedr nøjagtigheden med dobbelt-Y-slangesæt
Dobbelt-Y-slangesæt er baseret på to "Y"-forbindelser, der er samlet til en delt kanal-slange-konfiguration. Ved at opdele kanalerne kan to kanaler med slanger løbe gennem én pumpe – hvilket effektivt fordobler flowet. Dobbelt-y-slangesæt anvendes typisk med enten to stablede pumpehoveder eller et pumpehoved, der er specielt designet til dobbelt-Y-slangesæt. Når pumpen fungerer, "trækker" den ene kanal fra foreningspunktet opstrøms, mens den anden kanal "skubber" nedstrøms til foreningspunktet – i det væsentlige "deles" væskevejen. Opdeling af væskevejen giver ikke blot dobbelt så meget pumpeydelse (hvis væskevejen ikke er reduceret), men kan også i væsentlig grad reducere pulsationen nedstrøms og samtidig øge doseringsnøjagtigheden. Desuden er det meget enkelt at tilføje en ekstra kanal til et pumpedrev, hvilket ikke kræver yderligere elektriske udtag.
Double Y Tubing Set
Masterflex® dobbelt-Y-slangesæt
Masterflex dobbelt-Y-slangesæt kan fordoble flowhastighederne og samtidig potentielt reducere pulsation med op til 90 procent, hvilket resulterer i øget flownøjagtighed. Dette kan opnås ved at forskyde rotorerne i hver kanal, og det resulterer i det grønne flowmønster i diagrammet (vist til højre). Den ene kanal trækker væske ind, mens den anden kanal samtidig skubber den ud for at opnå et mere jævnt flow, når kanalerne er forenet nedstrøms. Reduktion af pulsationen er ideel de steder, hvor skumdannelse eller trykfølsomhed (f.eks. i visse væskesensorer) er et problem eller for at forbedre fyldningsnøjagtigheden. Forskydning af valserne reducerer også effektivt mængden af væskelommer, der observeres nedstrøms, hvilket betyder en større opløsning og repeterbarhed i de doserede mængder og mindre potentielt spild på grund af overfyldte mængder.
Reduced Pulsation
Alternativt kan mekaniske forskydningskræfter fra gentagne okklusioner reduceres ved at køre drevet med samme volumenoutput, men med et reduceret omdrejningstal. Med to pumpekanaler fordobles outputtet, så en drift ved halv hastighed giver samme flow som ved normal drift af et pumpehoved. Ved at reducere omdrejningstallet reduceres også den samlede forskydning, der virker på væsken. Dette er en fordel for levende celler, store molekyler, andre biologiske stoffer, noget slam eller andre væsker, der indeholder bløde eller hårde partikler af forskellig størrelse (mindre end slangens indre boring naturligvis).
Muligheder, der bør overvejes, når man øger antallet af kanaler med et drev
Masterflex tilbyder forskellige måder at øge antallet af aktive pumpekanaler med ét drev på. Først skal du sikre dig, at Masterflex-drevet kan håndtere det drejningsmoment, der kræves for to – eller fire – kanaler på én gang. Det nemmeste er at afgøre dette ved hjælp af maks. hastighed på Masterflex L/S®-drev. Hvis den maksimale hastighed er 100 omdr./min., kan den håndtere op til fire pumpehoveder. Hvis drevet kører op til 600 omdr./min., kan det håndtere to. Masterflex I/P®-drev kan håndtere op til to kanaler.
Stablede pumpehoveder
Brug Masterflex dobbelt-Y-slangesamlinger med de forskudte ruller af to stablede Masterflex L/S Easy-Load®, Easy-Load II eller I/P Easy-Load-pumpehoveder for at reducere pulsationen og øge nøjagtigheden i peristaltisk dosering. Når disse hoveder er stablet, er rullesættene i de tilstødende hoveder forskudt. Mens den ene rulle trækker væske gennem den ene kanal i dobbelt-Y-slangen, skubber den anden rulle den gennem den anden kanal. Dette resulterer i et generelt jævnere flow (som beskrevet ovenfor), da trækvirkningen mellem væskelommer i en peristaltisk pumpe kompenseres nedstrøms af den anden væskekanal.
Masterflex UltraPharm™ pumpehoved
Masterflex Pump 07576
En højere doserings- og doseringsnøjagtighed er nøglen til mange bioprocesapplikationer, og en anden mulighed er Masterflex UltraPharm-pumpehovedet. Masterflex UltraPharm-pumpehovedet er designet med forskudte ruller og planetgear med Masterflex L/S dobbelt-Y-slangesæt og producerer en blid og pulsationssvag pumpebevægelse, hvilket resulterer i en meget præcis dosering og flow for at sikre den største produktintegritet og ensartethed. Masterflex UltraPharm pumpehovedet er autoklaverbart og fås i enten aluminium eller 316 rustfrit stål, afhængigt af anvendelseskravene.
Masterflex L/S 2-kanals Easy-Load II-pumpehoveder
Masterflex L/S® Easy-Load® II Pump Head with 2-Channels for Precision Pump Tubing, PPS Housing, CRS Rotor
Du kan også bruge Masterflex L/S 2-kanals Easy-Load II-pumpehovedet til at fordoble dit output*, men slangen er lukket med den samme rulle i begge kanaler, så pulsation vil ikke blive reduceret, som det ville være tilfældet ved brug af stablede pumpehoveder eller med L/S UltraPharm-pumpehovedet. For at pumpe to synkrone kanaler er det nødvendigt med en korrekt tilbageholdelse, og det kræver brug af slanger af samme størrelse i hver kanal. Disse pumpehoveder accepterer de fire L/S Precision-slanger i størrelserne L/S 13, L/S 14, L/S 16 og L/S 25. Du kan opnå flowhastigheder fra 0,06 til 1000 mL/min—flowhastigheden afhænger af drevets omdrejningstal og slangestørrelse. *Accepterer ikke L/S-slanger i alle størrelser.
Den mest praktiske løsning til dobbelt-Y-slangesæt
Den mest bekvemme måde at få dobbelt-Y-slangesæt på er at købe Masterflex dobbelt-Y-slangesæt. Disse er klar til brug direkte fra pakken og eliminerer den tid og de omkostninger, der er forbundet med at lave slangesæt i huset. Der kan også fås præsteriliserede slanger, hvis det er et krav.
Hver formulering overgår FDA- og USP-klasse VI-kravene og opfylder USP-klasse V-standarderne (ekstraherbare stoffer). Slangerne er fremstillet i overensstemmelse med farmaceutiske cGMP'er og kan autoklaveres. Der findes en række forskellige slangelængder og størrelser.
Du kan få flere oplysninger om dobbelt-Y-slanger i hele vores produktsortiment.