Masterflex L/S slangeindstillinger
Opnå topydelser fra dine Masterflex L/S pumpehoveder, når du bruger præcisionsextruderede slanger. Slangerne er fremstillet til snævre tolerancer, der matcher vores L/S pumpehoveder. Vælg mellem præcisionsslanger eller højtydende præcisionsslanger med en høj ydeevne. Højtydende præcisionsslanger har en tykkere væg, der forbedrer trykgenerering, sugeløft, evnen til at pumpe viskøse væsker og slangens levetid. Vælg mellem over et dusin forskellige formuleringer.
- BioPharm Plus Silicone (platinhærdet)
- BioPharm Silicone (platinhærdet)
- Chem-Durance® Bio
- C-Flex®
- C-Flex® ULTRA
- GORE® STA-PURE® Serier PCS
- GORE® STA-PURE® Serier PFL
- Norprene® (A 60 G)
- Norprene Food (A 60 F)
- PharMed®
- PharmaPure®
- Puri-Flex™
- Silikone (platinhærdet)
- Silikone (peroxidhærdet)
- Tygon Chemical
- Tygon Food
- Tygon Fuel and Lubricant
- Tygon Chemical
- Tygon® E-LFL
- Viton®
Specifikationer til præcisionsslanger
Slangestørrelser | L/S 13 | L/S 14 | L/S 16 | L/S 25 | L/S 17 | L/S 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Indvendig diameter* in. (mm) | 0,03 (0,8) | 0,06 (1,6) | 0,12 (3,1) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) |
Størrelse på slangens modhager* in. (mm) | 1/16 (1,6) | 1/16 (1,6) | 1/8 (3,2) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) |
Flowområde med 6 til 600 rpm drev mL/min | 0,36 til 36 | 1,3 til 130 | 4,8 til 480 | 10 til 1000 | 17 til 1700 | 23 til 2300 |
Maks. tryk, kontinuerligt** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
10 psig (0,7 bar) |
||
Maks. tryk, intermitterende** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
||
Maks. vakuum** | 26" Hg (660 mm Hg) | 20" Hg (510 mm Hg) | ||||
Sugeløft | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 22 ft H2O (6,7 m H2O) |
Specifikationer til præcisionsslanger med høj ydeevne
Slangestørrelse | L/S 15 | L/S 24 | L/S 35 | L/S 36 |
---|---|---|---|---|
Indvendig diameter* in. (mm) | 0,19 (4,8) | 0,25 (6,4) | 0,31 (7,9) | 0,38 (9,7) |
Størrelse på slangens modhager* in. (mm) | 3/16 (4,8) | 1/4 (6,4) | 3/8 (9,5) | 3/8 (9,5) |
Flowområde med 6 til 600 rpm drev i mL/min. Værdier i ( ) opnået med pumpehoved med høj ydeevne |
10 til 1000 (11 til 1100) |
17 til 1700 (18 til 1800) |
23 til 2300 (26 til 2600) |
29 til 2900 (34 til 3400) |
Maks. tryk, kontinuerligt** | 25 psig (1,7 bar) | 20 psig (1,4 bar) |
15 psig (1,0 bar) |
|
Maks. tryk, intermitterende** | 40 psig (2,7 bar) | 35 psig (2,4 bar) |
20 psig (1,4 bar) |
|
Maks. vakuum** | 26" Hg (660 mm Hg) | 24" Hg (610 mm Hg) |
||
Sugeløft | 29 ft H2O (8,8 m H2O) | 27 ft H2O (8,3 m H2O) |
*Nominel størrelse
**Den faktiske ydeevne varierer afhængigt af slangeformuleringen.