Masterflex® peristaltiske pumpesystemer
Masterflex pumper er førende i branchen inden for design, konstruktion og fremstilling af peristaltiske slanger og slangepumper, membrandoseringspumper, vakuum/trykpumper, flowmålere og blandere. Masterflex tilbyder dig uovertruffen alsidighed og standardsættende pålidelighed – ydeevne produceret af mere end 55 års brancheerfaring. Vores udvalg af over 10.000 pumpekonfigurationer sammen med den ekspertise, vores team tilbyder, hjælper dig med at vælge et pumpesystem, der opfylder de specifikke behov i din applikation.
Masterflex®har sat den verdensomspændende standard inden for peristaltiske pumpesystemer. Vi har længe været førende i branchen inden for design, konstruktion og fremstilling af en bred vifte af væskehåndteringsprodukter, herunder:
  • Peristaltiske pumpekomponenter og komplette systemer
  • Peristaltisk pumpeslange
  • Specialfremstillede pumper
  • MasterflexLive
Vores ekspertise plus vores udvalg af over 10.000 pumpekonfigurationer betyder, at du kan få lige det pumpesystem, du har brug for. I løbet af mere end 55 års fremstilling af peristaltiske pumper har vi for længst bevist, at kun Masterflex® kan tilbyde en sådan alsidighed og standardindstillingssikkerhed.
Masterflex peristaltisk pumpeserie — Køb efter flowområde
Ismatec®-serie
Mikroflow, høj nøjagtighed
Flowområde:
0,0001 til 365 mL/min
Mikroflow-pumper >
L/S®-serie
Præcis flowkontrol
Flowområde:
0,00005 til 3400 mL/min
Præcisionsflow >
I/P®-serie
Kraftfulde systemer
Flowområde:
0,001 til 26 LPM
Industrielt flow >
B/T® serier
Højeste flowhastigheder
Flowområde:
0,3 til 42 LPM
Pumper med det højeste flow >
MasterSense™ smarte pumpesystemer
NY integreret sensorteknologi, intuitiv berøringsskærm og MasterflexLive® fjernovervågning til morgendagens biofarmaindustri
Find din pumpe her
Intuitivt og innovativt
  • Integrerede sensorer overvåger væsketrykket og advarer, før der er risiko for procesfejl
  • Gem og genkald standardprotokoller, der sikrer kontinuitet
  • Intuitiv digital touchskærm med optimeret menunavigation og programinput, selv med våde handsker på!
  • MasterSense-drevene tilbyder 3 adgangsniveauer, hvilket giver mulighed for varierende programmeringsniveauer, alle adgangskodebeskyttede og overholder GMP's bedste praksis
Nemt og præcist
  • Driftstilstande inkluderer kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering
  • Batchkontrol og interval/sluk-tid i lydstyrke- og tidstilstande
  • Kvalitativ rørkalibrering sikrer, at slangen er kalibreret præcist
  • Grafisk indikator fortæller dig, hvornår slangen er optimalt kalibreret
Forbundet og smart
  • MasterflexLive® skylagersystem gemmer, overvåger og genererer rapporter for alle MasterSense™ pumpesystemer sikkert
  • Med MasterflexLive kan du vælge meddelelser til at advare dig om ændringer i driftsforhold og fejlmeddelelser 24/7
  • Over-the-air firmwareopdateringer sikrer, at dit pumpesystem har de seneste softwareopdateringer uden at gå tilbage til producenten
  • Integrerede sensorer overvåger lufttrykket for at reducere mængden af skum i mediet
Masterflex® -serien af peristaltiske pumper, egenskaber og fordele
Vores peristaltiske pumper er perfekte til biofarma, væskehåndtering og meget mere. De er kompakte, alsidige og præcise. Og på grund af vores eget, interne design er de også nemme at rengøre og udviser en lav risiko for kontaminering.  
Top-egenskaber:  
Enkel procesvalidering
  • Væsken indeholdes fuldstændig i slangen, og slangerne er lavet af validerede, helt nye og biokompatible materialer.  
Cellevitalitet/Molekylær integritet
  • Peristaltiske pumper har en lav shear-spænding, hvilket reducerer den fysiske påvirkning på celler og store molekyler, hvilket igen øger den generelle cellevitalitet for et mere effektivt produkt/API.
Nøjagtig & lineær leverance af flow
  • En positiv forskydning sikrer volumetriske flows af høj nøjagtighed på tværs af trykintervaller og viskositeter i et lineært forhold til o/min; okklusionen sikrer at produktet ikke skrider.
Masterflex® Exclusive: Ejerskab over væskeveje
  • Masterflex® tilbyder kontrol over næsten ethvert aspekt af væskevejen såsom pumpe, slanger, komponenter, sensorer og monteringsservices i verdensklasse, der bringer det hele sammen og leverer i henhold til din tidsplan.  
Flere årsager til at vælge Masterflex®
  • Pumper med selvpriming og ikke-opsugende pumper
  • Pumper med selvpriming og ikke-opsugende pumper
  • Et bredt udvalg af operatørstyringer og opkoblingsmuligheder
  • Sikkerheds- og adgangssikkerhedsfunktioner 
Masterflex forstår komplicerede arbejdsgange til væskehåndtering og tilbyder det bredeste udvalg af funktioner, komponenter og flowhastigheder for at give dig kontrol.
Værktøjer til udvælgelse af peristaltiske pumper
Masterflex valgværktøj
Find det anbefalede bundtede peristaltiske pumpesystem til dig på mindre end 6 spørgsmål!
Masterflex-konfigurator
Sammensæt dit pumpesystem ved at vælge de funktioner, du har brug for, og de deraf følgende kompatible komponenter
Hvilken flowhastighed har du brug for?
0,002 til 43 mL/min
Pumper med lavt flow >
0,0006 til 3400 mL/min
Pumper med middelstort flow >
0,001 til 42 LPM
Pumper med højt flow >
Hvilken kemikalie pumper du?
Match dine kemikalier til dine materialer
Kemikalie-kompatibilitetsdatabase >
Find din formel
Køb peristaltiske slanger >
Hvad kan påvirke min anvendelse?
Pumpning af tyktflydende væsker
Læs, hvordan du pumper viskøse væsker >
Pumpning af slibende væsker
Læs om pumpning af slibende væsker >
Hvilke tilslutningsmuligheder er nødvendige?
Fjernovervågning i realtid 24/7
Få MasterflexLive >
Masterflex digitalt drev I/O
Valgvejledning til Masterflex digitale drev >
Afprøvet, testet og stolet på over hele verden:
Den foretrukne peristaltiske pumpe til utallige applikationer
  1. Let
    Hurtig installation. Lille vedligeholdelse. Nem udskiftning af slanger.
  2. Alsidig
    Fra forskning til proces, håndterer næsten alle væsker. Plus muligheder for flere kanaler
  3. Nøjagtig
    Flowintervaller: 0,0001 mL/min til 42 L/min. Strenge designstandarder.
  4. Holdbar
    Pålidelig i over 55 år. Stor kemisk kompatibilitet.
  5. Kan tilpasses
    Konfigurerbare systemer. Mange muligheder for slanger. Nem opskalering.
Har du brug for flere oplysninger eller hjælp til at vælge det perfekte produkt til din anvendelse?
Vores eksperter er klar til at hjælpe.
Kontakt os