Masterflex® B/T®-serien peristaltiske pumper til bulk-transfer
Bulkoverførsel når det er bedst
Højeste flowhastighed
Flowområde: 0,3 til 42 LPM
Gør arbejdet effektivt
Masterflex® B/T-serien af peristaltiske pumper har de højeste flowhastigheder af alle Masterflex®-pumper. Deres fordele omfatter: 
  • Den allerbedste bulk-transfer med peristaltiske pumper
  • Højeste flowhastighed
  • Flowområder fra 0,3 til 42 l/min
Vores pumper i B/T-serien gør ganske enkelt dit arbejde mere effektivt. Og med deres stærke motorer og fremragende farebeskyttelse, er de bygget til at holde rigtig længe. 
Masterflex B/T-serie pumpekomponenter
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex B/T® MasterSense™ BioPharma Pump, EtherNet/IP™ and Profibus Network-Compatible, 11 to 321 rpm; 90 to 260 VAC
A broad flow range, from 0.65 to 42 LPM (0.17 to 11.1 GPM), for integration into your higher-flow bioprocess applications. Pump head accepts B/T PerfectPosition® pump tubing sizes B/T 87 and B/T 91 for repeatable and reliable performance. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened.
Learn more
Tilpassede tjenester og værktøjer
Skræddersyede løsninger
Partnerskab om specialudviklede pumper - vi har gjort ideer til virkelighed i over 50 år.
Få mere at vide
Skræddersyede slanger skåret til længde
Vi har fleksibiliteten til at opfylde dine behov og spare dig tid og penge. Vælg din slangedype, længde og mængde.
Få mere at vide
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du overvågning i realtid af alle pumpeparametre.
Få mere at vide
Masterflex til engangsbrug
Din kilde til sterile bioprocesenheder til engangsbrug
Få mere at vide
Masterflex peristaltisk pumpeserie — Køb efter flowområde
Ismatec®-serie
Mikroflow, høj nøjagtighed
Flowområde:
0,0001 til 365 mL/min
Mikroflow-pumper >
L/S®-serie
Præcis flowkontrol
Flowområde:
0,00005 til 3400 mL/min
Præcisionsflow >
I/P®-serie
Kraftfulde systemer
Flowområde:
0,001 til 26 LPM
Industrielt flow >
B/T® serier
Højeste flowhastigheder
Flowområde:
0,3 til 42 LPM
Pumper med det højeste flow >
Har du brug for flere oplysninger eller hjælp til at vælge det perfekte produkt til din anvendelse?
Vores eksperter er klar til at hjælpe.
Kontakt os