Masterflex® I/P® serie peristaltiske pumper
Løsninger til procespumpning
Kraftfulde pumper, der er bygget til at holde i udfordrende proces- og produktionsmiljøer.
Flowområde: 0,0006 til 26 LPM
Masterflex I/P-serien af peristaltiske pumper har kraftige motorer og bedre beskyttelse mod farer i industrien. Ideelle til procesapplikationer.
Masterflex I/P-serie pumpekomponenter
Masterflex I/P-serien, pumpefunktionaliteter og fordele
Når du skal bruge nominelle flowhastigheder på op til 26 LPM og tryk på op til cirka 2,7 bar, er vores I/P-serie pumper det ideelle valg. Vores pumper er:
  • Driftssikre og har lav vedligeholdelse, hvilket giver færre forstyrrelser i din proces
  • Designet til opskalering fra R&D til Process
  • Minimerer risici med et lukket system, væsken berører kun slanger
  • Håndterer overførsel af shear-sensitive og viskøse væsker
  • Perfekt til filtrering, tilførsel af medier, påfyldning af poser, applikationer til kemisk prøvetagning, og meget mere.
  • Kompakt
Alle Masterflex I/P-pumpehoveder er designet til at fungere bedst med I/P præcisions- eller I/P højtydende, præcisions-pumpeslanger, hvilket sikrer en god sporbarhed mellem varepartier og tillid til pumpens ydelse.
Masterflex MasterSense I/P-pumpen byder på en grænseflade med intuitiv touchskærm, som omfatter:
  • Kraftfulde drev, der accepterer alle muligheder af I/P- pumpehoveder og slanger
  • Gem almindeligt anvendte dispenseringsprogrammer
  • Kontrol af varepartier
  • Nøjagtighed af volumen ved dispensering
  • Netværksforbindelse via standard EtherNet/IP, Profibus, analog, eller MasterflexLive
Tilpassede tjenester og værktøjer
Skræddersyede løsninger
Partnerskab om specialudviklede pumper - vi har gjort ideer til virkelighed i over 50 år.
Få mere at vide
Skræddersyede slanger skåret til længde
Vi har fleksibiliteten til at opfylde dine behov og spare dig tid og penge. Vælg din slangedype, længde og mængde.
Få mere at vide
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du overvågning i realtid af alle pumpeparametre.
Få mere at vide
Masterflex til engangsbrug
Din kilde til sterile bioprocesenheder til engangsbrug
Få mere at vide
Har du brug for flere oplysninger eller hjælp til at vælge det perfekte produkt til din anvendelse?
Vores eksperter er klar til at hjælpe.
Kontakt os