Masterflex® Ismatec® Microflow serie af peristaltiske pumper
Mikroflow, høj nøjagtighed
Præcis kontrol lige ved hånden, i dit laboratorium eller i din proces.
Flowområde: 0,0001 til 365 mL/min
Med flowhastigheder fra 0,0001 til 365 mL/min giver Masterflex Ismatec microflow-pumper med lavt flow dig den præcise kontrol.
Ismatec microflow-pumper er ideelle til:
- Autoanalyse
- Flowcelle
- Opsuger
- OEM
- Applikationer med tilførsel af lavt flow og transfer
De tilbyder den seneste teknologi, inklusive MasterflexLive, nem styring og skift af slanger, og en lav vedligeholdelse og god omkostningseffektivitet på de peristaltiske pumper. Ismatec-pumperne accepterer Ismatec-pumpeslanger for rene væskeveje. Skift af slanger er hurtigt og nemt med flere tilgængelige slangeformer, så du sikrer kompatibilitet med din væske.
Masterflex Ismatec Microflow Series pumper og pumpeslanger
Hvorfor skal man vælge Masterflex Ismatec-pumper?
Fordelene ved Masterflex Ismatec-pumper omfatter:
- Flowhastigheder ned til 0,0001 mL/min
- Numerisk, digital eller programmerbar hastighedskontrol med høj nøjagtighed
- Slangen er den eneste fugtede del — Pakket med avanceret teknologi, har de fleste drev MasterflexLive® aktiverede
- alsidige enkelt-, dobbelt- og flerkanalshoved-muligheder
- De fleste drev har en 2-årig garanti- ISO 9000 registreret leverandør
- Andre pumpeteknologier
Kontinuerlig tilstand
Tidstilstand
Volumentilstand
Fjernbetjening
Slangekalibrering
Vores intuitive kontrolfunktioner på touchskærmen omfatter:
- Batch-kontrol, interval/off-tid i volumen- og tidstilstand
- Fleksibel driftskontrol via skærm og analog fjernbetjening (overvågning via MasterflexLive)
- Netværksforbindelse via standard Ethernet (RJ45) eller tilslutning via Wi-Fi
- USB-tilslutning gør det muligt at indlæse firmwareopdateringer, der kan downloades, i pumpen
Udvalgte, brugervenlige Ismatec-pumper
Ud over andre ISMATEC® peristaltiske pumper, omfatter vores udvalgte pumper:
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex-pumper, Avantor®
Alsidige pumper til nøjagtig forsyning af væske ved et lavt flow – med en intuitiv grænseflade med touchskærm.
- Alsidige pumper til nøjagtig forsyning af væske ved et lavt flow – med en intuitiv grænseflade med touchskærm.
- 5” (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB touchskærm til en super klar opløsning og en god vidvinkel
- Fleksibel driftsstyring via skærm eller analog fjernbetjening
- Kontinuerlig kørsel, volumen-dosering, og tilstande med tidsdosering -- kontrol af varepartier og interval/nedetid i tilstande for volumen og tid
- Pumpen gør det muligt for dig at gemme og hente almindeligt anvendte doseringsprogrammer for en lynhurtig opsætning
- Anti-dryp og hastighedsopkørsel tilgængelig i tilstand med volumen-dosering – så du kan sikre nøjagtigheden og minimere tab af prøver
- Miniflex-pumpehovedet accepterer kontinuerlig tilslutning af slanger for rene væskeveje uden afbrydelser
- Brugeradgang på tre niveauer – giver dig mulighed for at styre, hvem der kan betjene pumpen, og på hvilket niveau
MasterflexLive® er en sikker, cloud-aktiveret platform til overvågning af Masterflex pumper; få notifikationer om pumpeparametre i realtid – inklusive hastighed, flowhastighed, doseringsvolumen og meget mere. Du kan overvåge kritiske processer, der kører 24/7 uden behov for personale på stedet, mens push-notifikationer giver dig besked om driftstilstande og fejlmeddelelser.
Internetforbindelse via WiFi eller standard Ethernet (RJ45) jackstik på bagsiden af drevet; USB-forbindelse gør det muligt at indlæse firmwareopdateringer, der kan downloades, i pumpen.
Miniflex pumpehovedet byder på en bred okklusionsvinkel, der hindrer returløb af væske op til det nominelle tryk på slangerne. De selvsmørende termoplastiske polyester-rullere har lav friktion og en høj slidstyrke, for en problemfri drift og en lang driftslevetid.
Masterflex® Ismatec® IPC Højnøjagtige multikanals peristaltiske pumper, Avantor®
Næste generation af Masterflex Ismatec IPC er et fleksibelt og alsidigt multikanals pumpesystem der byder på nøjagtighed og gentagelighed i op til 24 synkrone kanaler for højere kapacitet og ydelse. Perfekt for auto-analyser, reaktorstudier, celledyrkning, og forskning.
- Kuglemøller med 8 ruller i rustfrit stål øger nøjagtigheden af flowraten og forlænger levetiden for slanger
- Ny intuitiv 12,7 cm (5") kapacitiv TFT/ RGB touchscreen med en høj opløsning og en bred synsvinkel
- Fleksibel driftskontrol via skærm eller fjernbetjening (analog fjernbetjening, seriel eller EtherNet/IP)
- Tre niveauer af brugeradgang giver dig mulighed for at kontrollere, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau
- Pumpen lader dig gemme og indlæse op til 50 almindeligt anvendte dispenseringsprogrammer for hurtiog opsætning
- Vælg kontinuerlig drift, volumen og tidsdispenseringsfunktioner; inklusive batchstyring og interval/off tid
Disse Ismatec® IPC multikanals pumper har kuglemøller der driver otte ruller i rustfrit stål for glat drift og nøjagtigt væskeflow. Den intuitive touchscreen viser flowrate eller omdrejninger, og tillader nem kalibrering,, og funktioner for konfiguration af volumen- eller tidsbaserede dispenseringsfunktioner. Volumetrisk dispensering har et unikt rullepositioneringssystem der sikrer gentagelighed.
Bland slangestørrelser og formulaer på tværs af kanaler efetr behovet for din applikation. Inkluderet Click’n’go™ patroner med automatisk okklusion for forenklet brug, færre slangeskift og reproducerbare resultater.
Masterflex® Ismatec® Reglo peristaltiske pumper med uafhængig kanalstyring (ICC), Avantor®
Styr flow og retning på hver enkelt kanal uafhængigt via tastatur eller din pc.
- Flowhastighed 0,001 til 43 ml/min pr. kanal - flowhastigheden afhænger af o/min på drev, rullere og størrelse på slanger
- USB-grænseflade for hurtig tilslutning til en PC
- USB-grænseflade for hurtig tilslutning til en PC
Disse peristaltiske pumper med flere kanaler gør det muligt for dig at styre flowet og retningen på hver kanal individuelt fra det intuitive tastatur eller via din computer—hvilket udvider dine evner til at pumpe på arbejdsbordet med en enkelt, kompakt enhed! Pumpen giver en kontinuerlig pumpning eller præcisionsdispensering med mulighed for tovejs-flow i hver kanal. Desuden minimerer uafhængig kanalkalibrering forskelle mellem rørene, hvilket giver en høj kalibreringsnøjagtighed.
Masterflex® Ismatec® Reglo Digital pumper med flere kanaler, Avantor®
Alsidige pumper med flere kanaler til nøjagtig forsyning af væske ved et lavt flow – med en intuitiv grænseflade med touchskærm.
- Kompakte pumper til arbejdsborde optimerer brugervenligheden, nøjagtigheden og pålideligheden
- 5” (12.7 cm) kapacitiv TFT/RGB touchskærm til en super klar opløsning og en god vidvinkel
- Fleksibel driftsstyring via skærm eller analog fjernbetjening
- Kontinuerlig kørsel, volumen-dosering, og tilstande med tids-dosering -- kontrol af varepartier og interval/nedetid i tilstande for volumen og tid
- Pumpen gør det muligt for dig at gemme og hente almindeligt anvendte doseringsprogrammer for en lynhurtig opsætning
- Pumpen gør det muligt for dig at gemme og hente almindeligt anvendte doseringsprogrammer for en lynhurtig opsætning
- Pumpemodeller med kassette acceptere 3-stop slanger for nem påfyldning og et sikkert tilbagehold
- Brugeradgang på tre niveauer – giver dig mulighed for at styre, hvem der kan betjene pumpen, og på hvilket niveau
MasterflexLive®er en sikker, cloud-aktiveret platform til overvågning af Masterflex pumper; få notifikationer om pumpeparametre i realtid – inklusive hastighed, flowhastighed, doseringsvolumen og meget mere. Du kan overvåge kritiske processer, der kører 24/7 uden behov for personale på stedet, mens push-notifikationer giver dig besked om driftstilstande og fejlmeddelelser.
Internetforbindelse via WiFi eller standard Ethernet (RJ45) jackstik på bagsiden af drevet; USB-forbindelse gør det muligt at indlæse firmwareopdateringer, der kan downloades, i pumpen.
Slangekassetterne (medfølger) kan optage 3-stop slanger og klikkes nemt i/ud for hurtige skift af slanger. Accepterede slangeintervaller fra 0,13 til 3,17 mm ID for et bredt flowinterval.
Masterflex® Ismatec® Microflex-pumpesystemer med variabel hastighed, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Microflex-pumpesystemer med variabel hastighed, Avantor®
- Pumpehoved af polyfenylensulfid (PPS), acetal og copolyester med fire rullere i rustfrit stål (SS)
- Pumperne accepterer kontinuerlige længder på slanger for en ren væskevej uden afbrydelser og uden armaturer.
- Separat hastighedskontrol med enkeltdrejning og CW/off/CCW-afbryder med grøn LED-strømindikator—oprethold hastigheden når pumpen tændes/slukkes, eller i modsat retning.
- Reversibel permanent magnet DC-motor; udrens væske før eller efter pumpning; pumpevæske i begge retninger.
- Tilslutninger til fjernbetjening på bagsiden af pumpen; start/stop pumpen med en kontaktlukning.
De brugervenlige pumper byder på reversibel pumpning, kapabiliteter til fjernbetjening og hurtige skift af slanger. De er ideelle til en konsistent forsyning af væske i applikationer med analysator og andre laboratorie-applikationer med pumpning ved lavt flow. Microflex pumpehovedet med hurtig påfyldning har en gennemsnitlig, fast okklusion til slanger; ingen justeringer af okklusion er påkrævet.
Tilpassede tjenester og værktøjer
Skræddersyede løsninger
Partnerskab om specialudviklede pumper - vi har gjort ideer til virkelighed i over 50 år.
Få mere at vide
Skræddersyede slanger skåret til længde
Vi har fleksibiliteten til at opfylde dine behov og spare dig tid og penge. Vælg din slangedype, længde og mængde.
Få mere at vide
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du overvågning i realtid af alle pumpeparametre.
Få mere at vide
Har du brug for flere oplysninger eller hjælp til at vælge det perfekte produkt til din anvendelse?
Vores eksperter er klar til at hjælpe.