Masterflex® L/S®-serie peristaltiske pumper
Alsidighed og præcision
Præcise og pålidelige pumper med brugervenlig tilslutning og styring.
Flowområde: 0,00005 til 3400 mL/min
Masterflex L/S-serie peristaltiske pumper omfatter faste og variable hastigheder, der giver drev med høj nøjagtighed til præcis flowkontrol og dosering. Ideel til brug i laboratorier, processer og i marken.
Masterflex® L/S-serien, pumpeegenskaber og fordele
Vores pumper i L/S-serien er pålidelige til en repeterbar ydelse med høj præcision, plus de avancerede egenskaber, der forventes inden for biofarmaceutiske og andre kritiske applikationer i dag, inklusive: høj nøjagtighed, og præcision i flow og dispensering.
Vores produktegenskaber og -fordele omfatter:
- Høj volumetrisk effektivitet
- Væsken berører kun slangerne
- Kapacitet til tørkørsel med indblandet luft
- Modeller med flere kanaler ved krav om lav pulsering
- Intuitivt kontroltastatur
- Universel spænding
- Lynguide til opstart for en hurtigere opsætning
- Skift af slanger tager 30 sekunder
- Stænkafvisende frontpanel
- Reversibel retning på pumpeflow
- Præcisionsstyring af flow
Vores pumper er nemme at bruge, nemme at vedligeholde og ergonomisk designet for en ideel implementering i laboratoriet.
Find over 20 pumpeslangeformuleringer i kompatible størrelser inden for 10 L/S-serier. Konstrueret med præcision til Masterflex ® peristaltiske pumper, og giver den højeste nøjagtighed og den længste driftslevetid.
Masterflex L/S serie pumpekomponenter
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precise, repeatable performance that is quick and easy to set up and program, IP66 stainless steel housing
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
A highly accurate IP66, stainless steel benchtop pump system for dosing, dispensing, and fill/finish applications
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
High precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint
Tilpassede tjenester og værktøjer
Skræddersyede løsninger
Partnerskab om specialudviklede pumper - vi har gjort ideer til virkelighed i over 50 år.
Få mere at vide
Skræddersyede slanger skåret til længde
Vi har fleksibiliteten til at opfylde dine behov og spare dig tid og penge. Vælg din slangedype, længde og mængde.
Få mere at vide
MasterflexLive®
Med MasterflexLive® får du overvågning i realtid af alle pumpeparametre.
Få mere at vide
Har du brug for flere oplysninger eller hjælp til at vælge det perfekte produkt til din anvendelse?
Vores eksperter er klar til at hjælpe.