Masterflex L/S MasterSense-drevMasterflex® L/S® MasterSense™-drev
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Features that make your process effortless
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
MasterflexLive cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Kontinuerlig tilstand
Tidstilstand
Lydstyrketilstand
Fjernbetjeningstilstand
Slangekalibrering
Brugeradgang
Spring betjeningsvejledningen over manuelt
Intuitiv touchscreen-grænseflade, selv med handsker på
- Let at sætte op og programmere
- 5" kapacitiv TFT/RGB touchscreen med en klar, bred visningsvinkel
- Juster parametre med et enkelt tryk—selv med handsker på
- Driftstilstande omfatter kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering
- Batch-kontrol og interval/off-tid i volumen- og tidstilstande
- Antidrip- og hastighedsrampe er tilgængelig i volumentilstand—sikrer nøjagtighed og minimerer prøvetab
- Gem og genkald nemt op til 50 almindeligt anvendte protokoller, hver med et unikt navn
- Du ved, hvornår du rammer dit mål—en grafisk indikator viser dig, hvornår den lastede slange er optimalt kalibreret
Overvåg din proces eksternt og gemte programmer sikkert
MasterflexLive
- MasterflexLive er vores sikre, cloud-aktiverede platform til fjernovervågning i realtid af alle Masterflex-pumpens parametre
- Overvåg kritiske processer, der kører 24/7 uden behov for personale på stedet
- Push-meddelelser giver dig besked om ændringer i driftsforhold og fejlmeddelelser
Fleksibel tilslutning
- Dit valg af tilslutningsmuligheder—MasterflexLive®, EtherNet/IP eller profibus
- Tre-niveau adgang til pumpens funktionalitet—brug denne mulighed til at beskytte din proces ved at kontrollere, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau
- Over-the-air firmwareopdateringer—giver dig automatisk mulighed for at få den fulde fordel af fremtidige forbedringer
- Internetforbindelse via Wi-Fi eller standard ethernet-stik (RJ45) på bagsiden af drevet
Fuldend dit pumpesystem
Vælg mellem 8 pumpehoveder og mere end 20 slangeformuleringer for at skabe den perfekte pumpe til din proces
Ikke-kontaminerende, lav shear og ikke-invasiv gør denne pumpe perfekt til biofarma- og sundhedssektoren.
Tre-niveau adgang og muligheden for at gemme og genindkalde programmer gør din fluidiske proces sikker og præcis.
Håndterer nemt slibende og ætsende væsker, der findes i mange kemiske applikationer og applikationer til minedrift.
Slanger med lang levetid forhindrer kemiske lækager og eliminerer damplås, hvilket er vigtigt for vandbehandlingsprocesser.
Vælg det drev eller den komplette pumpe, der passer til dig
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100 RPM (op til 4 pumpehoveder accepteres) |
600 RPM (op til 2 pumpehoveder accepteres) |
600 RPM Easy-Load komplet system |
600 RPM Easy-Load II komplet system |
|
Flowområde | 0,001 til 580 mL/min | 0,006 til 3400 mL/min | 0,08 til 480 mL/min | 0,28 til 1700 mL/min |
Med EtherNet/IP og MasterflexLive | MLFX07526-20 | MLFX07526-10 | MLFX77920-40 | MLFX77920-42 |
Med profibus og MasterflexLive | MLFX07526-22 | MLFX07526-12 | MLFX77920-50 | MLFX77920-52 |
Drevspecifikationer |
||||
Agenturets godkendelser | UL, cUL, CE | |||
Garanti | 2 år | |||
MasterflexLive | Fjernovervågning i realtid af alle pumpeparametre. Push-meddelelser advarer dig om driftsforhold og fejlmeddelelser, så du kan overvåge kritiske pumpeprocesser døgnet rundt – uden selv at skulle være til stede. | |||
EtherNet/IP eller Profibus |
Grænseflade direkte med enten ethernet/IP- eller profibus-baseret/baserede processtyringsnetværk(er) (ved brug af PLC, SCADA eller lignende); muliggør styring af alle pumpeparametre via netværksgrænseflade. | |||
Hastighedsstyringsnøjagtighed (opløsning) | ±0,1 % (0,1 omdr./min. ved 600 omdr./min.; 0,01 omdr./min. ved 100 omdr./min.) | |||
Reversibel | Ja | |||
Display | 5" kapacitiv TFT/RGB-touchskærm med in-plane switching (bred betragtningsvinkel); 800 x 480 pixels | |||
Digital dispensering | Ja | |||
Ekstern styring - indgang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; start/stop, retning (CW/CCW), prime via kontaktlukning | |||
Ekstern styring - udgang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; Tacho-udgang (åben kollektor), motor kørende, åbent hoved, lokal/fjernbetjening, generel alarm | |||
Motor | Børsteløs DC-motor med encoder; kontinuerlig drift; reversibel; 1/10 hk (75 W) | |||
Sensor for åbent hoved | Ja; forlængerkabel medfølger | |||
Materialer til kabinet | ABS plasthus, malet aluminiumshus, malet aluminiumsramme, malet aluminiumsramme | |||
Klassificering af kabinet | IP33 | |||
Mål (L x B x H) | 10-1/4" x 7-5/8" x 8-1/2" (26 x 19,4 x 21,6 cm) | |||
Transportvægt | 11 lb (5 kg) | |||
Strøm | 90 til 260 VAC, 50/60 Hz |