Masterflex® peristaltiske pumpeslanger
Accepter ingen erstatninger —
Præcisionsekstruderede og pumpeafprøvede formuleringer, der er udviklet til at give den højeste kvalitet med hensyn til slangelivstid, tryk og sugetræk.
Pumpeslanger af mærket Masterflex er specialekstrueret til at passe til Masterflex-pumper og er udviklet til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Konsistens fra parti til parti giver nøjagtighed og repeterbarhed.
Køb efter pumpeslange serie
Se Masterflex pumpeslanger - valgvejledning
Top slangeformuleringer
Silikone
Den biofarmaceutiske industristandard
C-Flex
Til aseptisk forsegling, svejsning og andre biologiske anvendelser
Puri-Flex
Overlegen pumpens levetid og biokompatibilitet. Garanti for lagerbeholdningen
PharMed BPT
Troværdig til peristaltiske og farmaceutiske applikationer
PTFE
Absolut kemisk modstandsdygtighed og høj varmebestandighed
Chem-Durance
Fremragende kemisk modstandsdygtighed, pumpe levetid og biokompatibilitet
Tygon E-LFL
Længste pumpelevetid af alle Tygon-formuleringer
Viton
Ideel til overholdelse af FDA-kravene og overlegen kemisk kompatibilitet.
Tilpassede tjenester og værktøjer
Skræddersyede løsninger
Partnerskab om specialudviklede pumper - vi har gjort ideer til virkelighed i over 50 år.
Få mere at vide
Skræddersyede slanger skåret til længde
Vi har fleksibiliteten til at opfylde dine behov og spare dig tid og penge. Vælg din slangedype, længde og mængde.
Få mere at vide
Andre udvalgte kategorier
Sådan kontrollerer du din slangekompatibilitet kontroller din slangekompatibilitet
Vej og mål
længden og diameteren af slangeprøven
Sænkning
Prøven nedsænkes i en lukket beholder i din væske i 48 timer
Vej og mål igen
og undersøg prøven for hævelse, sprødhed eller anden forringelse
Test i pumpe
under den faktiske temperatur, vakuum/tryk eller andre driftsbetingelser
BEMÆRK: PharmaPure- og Chem-Durance Bio-slangeformuleringer er co-extruderet med forskellige indre og ydre materialer og kræver ændrede testmetoder. Kontakt Masterflex®, en del af Avantor, for at få instruktioner om kemisk testning. Tjek vores database over kemisk modstandsdygtighed.
Har du brug for flere oplysninger eller hjælp til at vælge det perfekte produkt til din anvendelse?
Vores eksperter er klar til at hjælpe.