Mangel på siloxan – alternative slangeløsninger
Som du måske er klar over, er der i øjeblikket en global mangel på siloxan, som tvinger til et begrænset udbud og en stigning i silikonepriserne på verdensplan.
De seneste oplysninger tyder på, at der er tale om et potentielt mangeårigt eller langsigtet problem, der påvirker den globale forsyning af silikone råmaterialer. Desværre kan vi nu se en indvirkning på vores evne til at levere silikoneslanger til dig rettidigt og til vores nuværende priser.
Masterflex tilbyder en bred vifte af slangeløsninger til at opfylde dine behov. Alle de formuleringer, der er anført nedenfor, er biokompatible USP klasse VI og FDA 21 CFR 177.2600 certificeret og har valideringsdokumenter til rådighed. Hvis du er usikker på dine næste skridt eller har brug for hjælp, bedes du kontakte vores applikationsspecialister.
Vores bedste slanger til anvendelser med høj renhed
Masterflex Puri-Flex pumpeslanger:
- Slår silikone i vigtige præstationstest
- Altid på lager
- Kan varmeforsegles og svejses
- Lavt indhold af ekstraherbare eller udvaskbare stoffer
- Lav spallation (partikelafgivelse) til produkter
- Lav proteinbinding
Til cellehøst- og medieprocessystemer samt bioreaktorproceslinjer.
PURI-FLEX™
Førsteklasses gennemsigtig Masterflex-slange, der giver meget mindre spallation og længere levetid end silikone.
Andre gode alternativer til silikoneslanger:
Til buffer- og medieforberedelse, engangssammensætninger og aseptisk forsegling/svejsning.
Pharmed™
En populær uigennemsigtig slangealternativ i bioprocesfællesskabet. Pharmed™ er ugiftigt, ikke-hæmolytisk og kan forsegles og svejses ved varme.
Køb Pharmed-slanger
Til fremstilling af vacciner og produktion af filtrering og fermentering.
PHARMAPURE®
Denne uigennemsigtige ultra-lav spallationsformulering, som er den reneste, vi tilbyder, er det optimale valg til aseptiske og bioprocesser.
Køb PHARMAPURE-slanger
Til produktion/forarbejdning af specialkemikalier og diagnostisk testning.
CHEM-DURANCE® BIO
Når du har brug for kemiske og biokompatibilitet med ekstra lav spallation, er der ikke noget bedre valg. Uigennemsigtige slanger.
Køb CHEM-DURANCE BIO-slanger
Ansvarsfraskrivelse: Disse Masterflex-slangeformuleringer er biokompatible FDA 21 CFR og USP Class VI certificeret og har valideringsdokumenter, der kan fås på anmodning. Bemærk, at disse formuleringer kun er foreslåede erstatninger; udfør altid en slangeprøve, før du bruger dem i din virksomhed.