Guide til valg af slanger for peristaltiske pumper og væskehåndteringsløsninger
De rette pumpeslanger er afgørende for opbygningen af dit pumpesystem for væskebehandling. Inden du vælger bør du overveje alle aspekter af din applikation: kemisk kompatibilitet, driftstemperatur, tryk, nødvendige godkendelser, gas-permeabilitet for slanger, og rengørings-/steriliseringskrav.
Brug ”Vejledning til valg af slanger” nedenfor til at hjælpe dig med at vælge den rette slange til din anvendelse. Vejledningen om kemisk forenelighed og oversigten over kemisk modstandsdygtighed i nedenstående tabel er kun vejledende. Kemisk modstandsdygtighed og slitage på slangen kan variere afhængigt af brugen. Test altid den slange, du vælger, under de faktiske forhold.
Vi er her for at hjælpe dig til at fastlægge de rette slanger for dine pumpe- og væskehåndteringsbehov. Få mere at vide om kemisk klassificering og formuleringer herunder.
Klassificeringer af kemisk modstandsdygtighed
A —Ingen skade efter 30 dages konstant eksponering.
B —Lidt eller ingen skade efter 30 dages konstant eksponering.
C —En vis virkning efter 7 dages konstant eksponering. Virkningerne kan omfatte: revner, krakelering, tab af styrke, misfarvning, blødgøring eller hævelse. Opblødning og hævelse er i nogle tilfælde reversible.
D —Indgår ikke til kontinuerlig brug. Der kan opstå øjeblikkelig skade.
"_" —Testdata ikke tilgængelige eller ikke anvendelige.
Formulering | Temperaturområde | Harpiks certificering(er) |
Durometer | Kemisk resistens opsummering | Permeabilitet (ca.)† Enheder: {cc-mmsec-cm2-cm Hg } x 10-10 |
||||||||
Syrer, svage |
Syrer, stærke |
Baser, svage |
Baser, stærke |
Ozon | UV lys |
CO2 | H2 | O2 | N2 | ||||
Bev-A-Line® IV | -60 til 160°F (-51 til 71°C) |
FDA, USP, USDA, | 80 (D) | B | D | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® V | -60 til 200°F (-51 til 93°C)* |
National formular | 80 (D) | B | B | B | B | D | — | — | — | — | — |
Bev-A-Line® XX | -60 til 160°F (-51 til 71°C) |
FDA*, NSF* | 55 (D) | C | D | C | D | C | A | — | — | — | — |
C-FLEX® | -100 til 275°F (-73 til 135°C) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | A | A | A | A | — | B | — | — | 150 | — |
Chemfluor®367 | -400 til 450°F (-240 til 260°C) |
FDA | 58 (A) | A | A | A | A | A | — | — | — | — | — |
Kobber | -60 til 400°F (-53 til 204°C) |
Intet | — | D | D | C | C | A | A | — | — | — | — |
EPDM fødevarekvalitet; PTFE-foret; trådforstærket |
-40 til 300°F (-40 til 148°C) |
FDA, USDA, 3A | — | A | B | A | A | — | — | — | — | — | — |
ETFE | -150 til 302°F (-101 til 150°C) |
GMP- | 75 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
FEP | -454 til 400°F (-270 til 205°C) |
FDA, USP, GMP | 55 (D) | A | A | A | A | A | A | 5,9 | 1,3 | 14 | 2,0 |
Gummi | -15 til 158°F (-26 til 70°C) |
GMP- | 35 (A) | A | D | A | B | C | D | 1311 | 492 | 307 | 118 |
Hypalon® | 40 til 220°F (4 til 104°C) |
Intet | 70 (D) | — | A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kynar® | -40 til 260°F (-40 til 127°C) |
FDA, USP, USDA | 80 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
MFA | -103 til 482°F (-75 til 250°C) |
USP | 59 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Norprene® | -75 til 275°F (-60 til 135°C) |
GMP- | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® fødevarekvalitet | -60 til 275°F (-51 til 135°C) |
FDA, NSF, GMP | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Norprene® tryk | -60 til 275°F (-51 til 135°C) |
FDA, 3A, NSF | 61 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Nylon | -60 til 200°F (-51 til 93°C) |
Intet | — | A | D | A | C | C | D | 20 | 19 | 5,4 | 1,1 |
PEEK | Op til 212°F (Op til 100°C) |
Intet | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA | -320 til 500°F (-195 til 260°C) |
FDA, USP, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PFA-450 høj renhedsgrad | -320 til 500°F (-195 til 260°C) |
FDA, GMP | 60 (D) | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
PharMed® | -75 til 275°F (-59 til 135°C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 64 (A) | A | B | A | C | A | B | 1200 | — | 80 | 200 |
Polyethylen | -100 til 175°F (-73 til 80°C) |
FDA, USDA | 50 (D) | A | D | B | B | B | A | 280 | — | 60 | 20 |
Polyethylen, FEP-foret |
-100 til 175°F (-73 til 80°C) |
FDA, GMP | — | A | A | A | A | A | A | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Polyimid | -418 til 896°F (-250 til 480°C) |
USP, NEMA | — | A | A | A | A | A | A | — | — | — | — |
Polypropylen | 32 til 250°F (0 til 121°C) |
FDA, USDA | 75 (D) | A | D | B | B | C | D | 90 | — | 25 | 4 |
Polyurethan (klar, akva-farvet) |
-40 til 180°F (-40 til 82°C) |
Intet | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
Polyurethan (rød, grøn, blå, sort) |
-70 til 185°F (-57 til 85°C) |
Intet | 95 (A) | B | D | B | B | A | — | 395 | 66 | 10,5 | 17,1 |
PTFE | -400 til 500°F (-240 til 260°C) |
FDA, USP, GMP | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PTFE farvekodet |
-400 til 500°F (-240 til 260°C) |
Intet | 50 (D) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC | 10 til 140°F (-12 til 60°C) |
Intet | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC Bubble® | -5 til 180°F (-21 til 82°C) |
Intet | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 1305 | — | 1345 | — |
PVC fødevarekvalitet | 10 til 140°F (-12 til 60°C) |
FDA, 3A, USDA | 65 (A) | A | A | A | A | A | A | 6,8 | — | — | 1,0 |
PVC forstærket | -5 til 180°F (-21 til 82°C) |
FDA, USDA, NSF, 3A | 65 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
PVC trådforstærket |
25 til 150°F (-4 til 65°C) |
FDA, USDA, 3A, NSF | 70 (A) | A | D | A | A | B | D | 36 | — | 36 | — |
Silikone, peroxidhærdet |
-60 til 460°F (-51 til 238°C) |
FDA, USP, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20.132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikone, platinhærdet |
-60 til 460°F (-51 til 238°C) |
FDA, USP, USDA, GMP | 50 (A) | B | D | A | A | A | — | 20.132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Silikone forstærket, peroxid |
-60 til 400°F (-51 til 204°C) |
FDA, USP, GMP | 60 (A) | B | D | A | A | A | — | 20.132 | 6579 | 7961 | 2763 |
Rustfrit stål, 316 | -65 til 550°F (-53 til 289°C) |
Intet | — | A | B | A | C | A | A | — | — | — | — |
Tygon®, FEP-foret |
-40 til 180°F (-40 til 82°C) |
FDA*, USP*, GMP | 67 (A) | A | A | A | A | B | B | 5,9* | 1,3* | 14* | 2,0* |
Tygon® brændstof/smøremiddel |
-35 til 165°F (-37 til 74°C) |
GMP- | 57 (A) | B | C | C | D | A | A | 100 | — | 12 | 22 |
Tygon® Fødevarer/ drikkevarer |
-49 til 165°F (-45 til 74°C) |
FDA, NSF, 3A | 63 (A) | A | B | A | B | B | D | 270 | — | 30 | 60 |
Tygon® høj renhed |
-94 til 125°F (-70 til 52°C) |
FDA, USP, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® forstærket med høj renhed |
-94 til 125°F (-70 til 52°C) |
FDA, NSF, GMP | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 745 | — | 135 | 45 |
Tygon® laboratorium; vakuum |
-58 til 165°F (-50 til 74°C) |
FDA, GMP | 55 (A) | A | D | A | D | B | D | 360 | — | 40 | 80 |
Tygon® LFL |
-58 til 165°F (-50 til 74°C) |
FDA, USP, GMP | 56 (A) | A | A | A | B | — | — | — | — | — | — |
Tygon® tryk |
-47 til 165°F (-44 til 74°C) |
FDA, 3A, NSF | 65 (A) | A | A | B | A | — | — | 2700 | — | 600 | 300 |
Tygon® VVS silikone tryk |
-112 til 320°F (-51 til 160°C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 70 (A) | B | D | A | A | A | — | — | — | — | — |
Tygon® silikone |
-112 til 392°F (-80 til 200°C) |
FDA, USP, NSF, GMP | 50 (A) | A | C | A | A | B | B | — | — | — | — |
Tygon® ultra kemisk resistent |
-108 til 125°F (-78 til 52°C) |
GMP- | 72 (A) | A | C | A | A | B | B | 4840 | — | 980 | 350 |
Tygothane® tryk |
-100 til 180°F (-73 til 82°C) |
FDA, NSF | 82 (A) | C | C | B | D | A | — | 1680 | — | 180 | 60 |
Vinyl | -45 til 180°F (-43 til 82°C) |
GMP- | 67 (A) | A | D | A | A | C | D | 360 | — | 40 | 80 |
Viton® | -25 til 400°F (-32 til 204°C) |
GMP- | 75 (A) | A | A | C | D | A | A | 79 | — | 15 | 4,3 |
*Baseret på liner
†At 25°C
Bev-A-Line—Reg TM Thermoplastic Processes, Inc.
Bubble—Reg TM Sherwood Medical Industries Inc.
Chemfluor, Norprene, PharMed, Tygon, Tygothane—Reg TM Norton Performance Plastics Corp.
C-FLEX—Reg TM Consolidated Polymer Technologies, Inc.
Hypalon, Viton—Reg TM DuPont Dow Elastomers L.L.C.
Kynar, Superflex—Reg TM Elf Atochem North America
PTFE—Reg TM E. I. DuPont de Nemours & Co.
Pumpeslange til en lang række af opgaver og markeder
Pumpeslanger anvendes til et udvalg af applikationer og på et bredt udvalg af markeder og brancher som:
- Life Science forskningsløsninger, produkter og ressourcer
- Kromatografi og massespektrometri
- Analytisk kemi
- Biofarmaproduktion
- Sikkerhed
- Kontrolleret miljø og renrumsløsninger
Har alle anerkendte Masterflex® pumpeslanger for deres specielle behov. Besøg vores website eller kontakt os for yderligere information.
Den slangeguide du har brug for
Har du brug for yderligere hjælp til valg af peristaltiske pumpeslanger? Vores Masterflex® guiden for pumpeslanger kan hjælpe dig med: Få mere at vide om matchende peristaltiske pumpeslanger til din planlagte væske. Vi er her for at holde din forskning i gang. Kontakt os med ethvert spørgsmål omkring pumpeslanger.