Vejledning om valg af slanger til viskøse væsker
Select tubing size based on flow rate and viscosity
Sådan bruges denne graf
Eksempel:
Du har en væske med 800 centipoise, som du ønsker at pumpe med 150 mL/min. Find 150 mL/min på aksen ”flowhastighed” i ovenstående graf og find 800 centipoise på aksen ”viskositet”. Følg de to punkter til det sted, hvor de mødes. Grafen viser, at L/S® 35- og L/S® 36-slanger producerer den ønskede flowhastighed. Disse slangestørrelser vil også fungere til alle lavere viskositeter og lavere flowhastigheder.
Overvejelser:
Alle viskositetstestdata blev opnået ved brug af faste slangematerialer som Norprene®, PharMed®, Viton®og Tygon® fordi disse formuleringer giver de bedste resultater i anvendelser med høj viskositet. Testene blev udført med væsker ved 21 °C (0 °F) og et modtryk på 0 bar (0 psig). Grafen kan kun bruges som en generel vejledning og er ikke en garanti for, at du vil opnå de viste resultater.
  • Masterflex-pumpeslanger
  • OEM-pumpeløsninger