Tekniske data for slange levetid og retningslinjer for valg af slanger
Retningslinjer for valg
Slangernes levetid er blot en af mange faktorer i dine pumpeapplikationer. Disse nyttige referencediagrammer vil hjælpe dig med at vælge slanger til din pumpeapplikation.
Slangernes levetid er vist i timer ved forskellige motorhastigheder, mens de kontinuerligt pumper vand ved 21°C (70°F) og 0 bar (psig). Masterflex® levetidsdata er beregnet fra tidspunktet for svigt eller reduktion til 50 % flowhastighed, alt efter hvad der kommer først.
Generelt:
  • Norprene®- og PharMed®-slangematerialer giver den bedste levetid for slanger i alle anvendelser, hvor den væske, der pumpes, er kemisk kompatibel.
  • Højtydende præcisionsslanger har en 20 til 30 % længere levetid end præcisionsslanger.
  • Norprene- og PharMed-slanger til højtryk har den bedste levetid i trykanvendelser.
  • Peroxidhærdede silikoneslanger har en op til 40 % længere levetid. Platinhærdede silikoneslanger giver en bedre biokompatibilitet og færre ekstraherbare stoffer. Biopharm Plus platinhærdede silikoneslanger holder op til fem gange længere end andre platin-silikoneslanger.
Andre faktorer, der skal tages i betragtning ved valget af den bedste slange til din anvendelse, er bl.a:
  • Væskekompatibilitet
  • Væsketemperatur
  • Systemtryk
  • Motorens omdrejningstal
  • Slangens klarhed
  • Arbejdscyklus
  • Vedligeholdelsesperioder
  • Rensning af slanger
  • Viskositet
Når slangen er blevet valgt:
  1. Test den i din applikation.
  2. Overvåg slangernes levetid i driftscyklussen, se efter tegn på slangeudmattelse (f.eks. små pinhul-lækager, slitage osv.).
  3. Opstil en vedligeholdelsesplan for at forebygge fejl på slanger.
Overvåg den tid, slangen er i pumpen. Flyt den 8 til 12 tommer frem dagligt, ugentligt, månedligt eller kvartalsvis, afhængigt af din erfaring med din vedligeholdelsesplan.
Testparametre
Disse diagrammer viser den gennemsnitlige levetid for de Masterflex®-slanger, der standardmæssigt anvendes i vores pumpehoveder. Slangens levetid er vist i timer ved forskellige motorhastigheder, mens der kontinuerligt pumpes vand ved 21°C (70°F) og 0 bar (0 psig). Disse data er indsamlet gennem mange års testning af Masterflex peristaltiske pumper. Masterflex levetidsdata beregnes fra tidspunktet for svigt eller reduktion op til 50 % flowhastighed, alt efter hvad der kommer først.
Disse diagrammer kan kun bruges til generel sammenligning. Det er ikke garanteret, at du vil opnå de viste resultater. Generelt påvirkes levetiden for alle typer slanger negativt af temperatur, pumpemotorens omdrejningstal, kemisk kompatibilitet og tryk.