Vejledning til valg af "STAMP"-slanger
Den nemmere måde at vælge pumpeslanger på: Bare brug ”STAMP”
Et vellykket valg af slanger resulterer i et system, der giver optimal ydeevne og forhindrer senere omstrukturering og fejlfinding. For at foretage et velovervejet valg til din anvendelse skal du blot huske akronymet STAMP.
Nedenstående oplysninger skal tjene som en vejledning til valg og specifikation af fleksible slanger. Korrekt anvendelse af denne vejledning vil føre til nemmere design af væskesystemer, optimal ydeevne og en reduktion af omstrukturering og fejlfinding senere i projektet.
Når du skal vælge den rigtige slange til din anvendelse, er der flere faktorer at tage hensyn til, hvoraf de fleste bliver glemt, indtil det er for sent. For at gøre processen enkel kan du bruge akronymet ”STAMP” som hjælp til at huske de enkelte faktorer.
Hvert bogstav henviser til en kritisk komponent i udvælgelsesprocessen: ”størrelse, temperatur, anvendelse, medie og tryk”, men der er flere detaljer for hvert bogstav, som er beskrevet i denne vejledning.
Lab Tubing
S — størrelse
Der er altid ID, OD og væggen at tage hensyn til i forbindelse med størrelsen, men snitlængder er også en vigtig faktor, som ofte bliver glemt. ID, OD og væggen spiller en enorm rolle for tryk- og vakuumværdier og skal inddrages i beslutningsprocessen. Tolerancerne er også et problem i forbindelse med lækagepunkter og kritiske dimensioner ved konstruktionen. En forståelse for slutbrugerens tilslutningsmuligheder vil hjælpe med at sikre en korrekt pasform og eliminering af problemer senere i processen.
T — temperatur
Temperaturen påvirker valget af slanger på mange måder. Driftstemperaturen tages oftest i betragtning på grund af dens indlysende betydning, men rengøringstemperaturen, omgivelsestemperaturen og de samlede temperaturudsving skal også tages i betragtning. Pludselige ændringer eller ekstreme temperaturer kan påvirke ydeevnen negativt og forårsage for tidlige svigt. Dette resulterer normalt i et dyrere materiale som den eneste mulighed, men med fremstillingsmulighedernes fremskridt kan udforskning af flerlagsprodukter bidrage til at mindske omkostningerne og samtidig opfylde forventningerne til ydeevnen.
Tangential Flow Filtration Tubing Application
A — Anvendelse
At forstå anvendelsen er den mest komplekse del af udvælgelsesprocessen, og den overses oftest. Slutbrugere kan være vage med en beskrivelse, enten fordi de virkelig ikke er sikre på, hvad de søger med hensyn til slanger, eller fordi de er bekymrede for at afsløre for mange oplysninger om deres banebrydende produkt. Uanset hvad vil det være til gavn for begge parter at få svar.
Lovgivningsmæssige spørgsmål står altid øverst på listen. Det er vigtigt at forstå, hvilken dokumentation, der er nødvendig, og det er vigtigt at overholde de særlige regler. FDA, USDA, 3A, ISO, EPA, USP og NSF har alle forskellige krav til overholdelsen, hvilket vil berettige til forskellige materialevalg. Den korrekte understøttende dokumentation og certifikater skal gennemgås inden bestilling, og alle detaljer skal aftales, inden den første forsendelse ankommer. Manglende dokumentation vil kun forsinke processen og skabe unødig forværring.
Kendskab til dynamikken i anvendelsen vil være en hjælp ved materialevalget med hensyn til klarhed, durometer (relativ hårdhed), bøjningstræthed eller slidstyrke og brug af en peristaltisk pumpe. Der findes materiale til bekæmpelse af hver af disse faktorer individuelt og muligheder med flere lag til at løse en blanding af disse faktorer. Det første skridt er at forstå hele anvendelsesområdet.
M — medier
Forståelse for den væske eller det medie, der transporteres, er nødvendig for at sikre, at der ikke forekommer nogen som helst ekstraherbare stoffer, adsorption/absorption og indeslutning af partikler. Forskellige kemikalier angriber forskellige materialer med forskellige hastigheder, og det vil således hjælpe med at foretage det rette valg, hvis man forstår produktets fulde anvendelse. Rengøringsmidler er ofte de mest aggressive væsker, der anvendes, men man skal også være opmærksom på eventuelle kemiske reaktioner, der kan opstå, når man skifter væske. Ofte overses de omgivende kemikalier i atmosfæren, som enten findes i luften omkring slangeproduktet eller drypper ved lækager eller kondensdannelse. Hvis væsken er meget aggressiv, kan der vælges produkter med flere lag for at hjælpe med at barrierebeskyttelse og reduktion af de samlede materialeomkostninger.
Nogle materialer kan fremstilles med snævrere tolerancer for tættere fittingforbindelser for at undgå lækagepunkter, mens andre kan fremstilles med en glattere indvendig overflade for at opnå bedre skylning. En forståelse for den væske, der transporteres, kan bidrage til at maksimere effektiviteten af dit projekt for at hjælpe med at lette skylning og undgå dyre lækager. Sikkerhed spiller ligeledes en rolle i forbindelse med materialevalg. Nogle krav forudsætter, at man skal kunne se den væske, der transporteres. Det betyder, at materialet skal have en tilstrækkelig klarhed for at kunne se væskens vej og skelne imellem, om der er noget materiale til stede. Andre muligheder kræver identifikationsmærker for forskellige kemikalier ved at bruge farvede slangeprodukter eller specifik mærkningstekst. Dette er muligt og er en voksende tendens i bestræbelserne på at fremme virksomhedernes sikkerhedsforbedringer. Hvis dette er af interesse, skal du sikre dig, at din foretrukne producent kan tilbyde disse typer af muligheder.
Peristaltic Pump Tubing
P — tryk
Vakuum og overtryk skaber stress på ethvert slangeprodukt. At ignorere disse faktorer kan skabe farlige forhold under produktets brug. Forhøjede eller sænkede temperaturer reducerer i høj grad materialernes trykniveau, og der skal træffes passende foranstaltninger. En ændring af vægtykkelsen kan være med til at øge trykket, og det samme gælder en reduktion af den samlede udvendige/indvendige diameter. Hvis dette ikke er en mulighed, kan flerlagsprodukter af forskellige materialer hjælpe med at håndtere det ønskede tryk samt opretholde den rette tilstand i væskens vej.
Tryk, der opstår under normal drift, er ikke de eneste forhold, der spiller en rolle ved valg af den rette laboratorieslange. Rengøringscyklusser kan skabe de mest ekstreme trykforhold og skal tages i betragtning ved udvælgelsen.
Opsummering
Samlet set er denne "STAMP"-vejledning ment som et værktøj og er blevet til et akronym for at gøre processen enklere. Når du vælger dit produkt, er kvalitet som altid af allerstørste betydning. Du skal ikke være bleg for at spørge producenten om dennes kvalitetsproces, rundvisninger på fabrikken og se, hvordan dit produkt er designet og produceret. Skulle der nogensinde gå noget galt i marken, vil du gerne vide, at din producentpartner har al den nyttige kvalitetsdokumentation.
Viste Masterflex slangeløsninger, der er egnede til en bred vifte af krav
  1. Masterflex® L/S® Højtydende præcisionspumpeslanger, C-Flex®, L/S 15 - MFLX06424-15. Disse slanger kombinerer biokompatibiliteten i silikone med den kemiske modstand i lighed med Tygon® ideelle til gængse anvendelser i laboratoriet, der kræver en høj ydelse og lang driftslevetid.
  2. Masterflex® L/S® Præcisionspumpeslanger, platinhærdet silikone, L/S 16 - MFLX96410-16. Kendt for deres fremragende biokompatibilitet, varmemodstand og sætning med lav komprimering, hvilket gør dem velegnede til applikationer inden for lægemidler, biotech og fødevarer.
  3. Masterflex® L/S® Højtydende præcisionspumpeslanger, PharMed® BPT, L/S 24 - MFLX06508-24. Disse slanger er designede til at beskytte lyssensitive prøver og er perfekte til dyrkningsarbejde med celler og væv, såvel som til applikationer inden for lægemidler.
  4. Masterflex® L/S® Højtydende præcisionspumpeslanger, FDA-kompliant Viton®, L/S 15 - MFLX96412-15. Disse slanger er egnede til fødevare- eller laboratorieapplikationer, hvor FDS-komplians er påkrævet, og byder på en god kemisk modstand og slidstyrke ved høje temperaturer.
  5. Masterflex® L/S® Højtydende præcisionspumpeslanger, Tygon® S3 E-LFL, L/S 36 - MFLX06440-36. Disse slanger anbefales til generel anvendelse i laboratoriet og udmærker sig ved deres lange driftslevetid og evne til at tilpasse sig tæt til glas og metal, hvilket er en fordel i laboratorieopsætninger.
  6. Masterflex® L/S® Pumpeslanger med 2 stop, platinhærdet silikone, Avantor® - Der findes diverse optioner såsom MFLX06421-24, MFLX06421-13, etc. Disse rør tilbyder en høj klarhed og lavere niveauer af proteinbinding, og er egnede til pumpehoveder med flere kanaler, der anvendes i applikationer inden for lægemidler, biotech og fødevarer.
Masterflex pumpeslanger er præcisionsfremstillet, hvilket sikrer en optimal ydelse og kompatibilitet med peristaltiske pumper, og adresserer de diverse behov i forskningslaboratorier, farmakologi kliniske laboratorier, føde- og drikkevareindustrien med mere.
Kontakt os i dag for yderligere assistance med dine pumpebehov!