Ismatec: vejledning til valg af slanger
Valg af slanger
For at fuldende dit Ismatec-pumpesystem skal du bestille 2- eller 3-stop-slanger med farvekodede eller nominelle slanger. Der findes en række forskellige materialer og størrelser samt forlængelsesslanger.
Slangetyper
2-stop-slanger
Brug 2-stop-slanger i patroner af standardstørrelse og sæt af slangesenge. Vælg mellem de syv slangemateriale-formuleringer nedenfor. Forlængelsesslanger er ligeledes tilgængelige. Slangestoppene er farvekodet i henhold til slangens ID med henblik på hurtig identifikation. Stoppere holder slangen på den optimale spænding, der er nødvendig for, at pumpehovedets ruller kan lukke slangen til. Resultatet er en pålidelig pumpning og repeterbare flowhastigheder.
3-stop-slanger
Brug 3-stop-slanger i minipatroner Vælg mellem de syv slangemateriale-formuleringer nedenfor. Forlængelsesslanger er ligeledes tilgængelige. Slangestoppere, som er farvekodet i henhold til slange-ID, holder slangen på den optimale spænding, der er nødvendig for, at pumpehovedets ruller kan lukke slangen til. Resultatet er en pålidelig pumpning og repeterbare flowhastigheder. Med tre stoppere får du to sektioner af slangen til brug i stedet for kun én. Når én sektion af slangen mister sin elasticitet, er en frisk sektion klar til brug.
Nominel slange
Brug en nominel slange med hurtigskift- og slangesengs-pumperne. Vælg mellem syv slangematerialer nedenfor.
Oplysninger om slangemateriale
Materiale | Udseende | Temperatur | Levetid ved 100 omdrejninger pr. minut | Fordele | Anvendelse |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Klar | -50 til 74°C | 300 timer | Klar og økonomisk | Syrer, alkalier, viskøse væsker |
Tygon LFL | Klar | -50 til 74°C | 300 timer | Farmaceutisk kvalitet. Længste flexlevetid af alle Tygon-modeller | Syrer, alkalier, viskøse væsker, farmaceutiske produkter |
Silikone (peroxidhærdet) | Transparent | -60 til 260°C | 800 timer | Fremragende biokompatibilitet | Sterile væsker |
Silikone (platinhærdet) | Transparent | -60 til 260°C | 800 timer | Meget lav udvaskning af organiske forbindelser | Sterile væsker |
Norprene | Uigennemsigtig, sort | -50 til 130°C | 1400 timer | Langtidsholdbar | Syrer, alkalier, generelt formål |
Viton | Uigennemsigtig, sort | -20 til 205°C | 160 timer | Modstandsdygtig over for de fleste kemikalier | Syrer, alkalier, opløsningsmidler, viskøse væsker |
PharMed | Uigennemsigtig, beige | -50 til 130°C | 1400 timer | Farmaceutisk kvalitet | Syrer, alkalier, sterile væsker, viskøse væsker |
Sådan bestiller du 2- og 3-stop-slanger
Vælg enten 2- eller 3-stop slanger i henhold til din pumpes krav
TRIN 1
Valg af slangemateriale
TRIN 2
Vælg den ID-størrelse, der er nødvendig for flowhastigheden og pumpesystemet
TRIN 3
Fuldend dit system med forlængelsesslanger. Du kan forbinde slanger med propper og forlængelsesslanger med slangefittings eller ved at splejse dem sammen.