Sammenligning og valgguide for Masterflex Digital drev
Masterflex har de passende digitale drev til din forskning eller din proces. Uanset om du har brug for et standarddrev, et drev med sikkerheden ved en åben hovedføler, et computerkompatibelt drev, et netværks-/computerdrev med Bluetooth® og ethernet eller profibus, eller om du ønsker fjernovervågning via skyen, har vi en digital pumpe til dine behov.
Digitale Masterflex standarddrev har en vedligeholdelsesfri motor med høj præcision og en grafisk grænseflade, der gør opsætning og drift nemmere end nogensinde før. Vælg et standard Masterflex-drev med en sensor med åbent hoved (OHS) for ekstra sikkerhed, og få vished for, at din pumpe automatisk slukker, når pumpehovedet er åbent. Når du har brug for et computerkompatibelt drev, kan du finde en række forskellige Masterflex-drev, som opfylder dine behov. Valg af et drev, der er udstyret med MasterflexLive®, kan du få realtidsovervågning af dine pumper. Overvåg alle parametre, herunder hastighed, flowhastighed, doseringsmængde m.m. Push-meddelelser advarer dig om driftsforhold og fejlmeddelelser, så du kan overvåge kritiske pumpeprocesser døgnet rundt – uden selv at skulle være til stede.
Brug sammenligningstabellen nedenfor til at vælge det rigtige digitale Masterflex® drev til din anvendelse:
Standard Digital Digital Modular; Digital Process | Standard Digital OHS; Digital Process OHS | Computer Compatible | Network / Bluetooth med EtherNet/IP | Network / Bluetooth med Profibus | MasterflexLive® | |
Kommunikation - I/O | ||||||
Analogt I/O signal | • | • | • | • | • | • |
Sensorer med åbent hoved / lækage | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet - telnet | • | • | • | |||
Cloud (MasterflexLive) | • | |||||
Analogt I/O signal | Indgang: hastighedskontrol via 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V (skalerbar); start/stop, CW/CCW og Prime via kontaktlukning; udgang: 0 til 20 mA, 0 til 10 V; TTL-puls (omdrejningstæller); kontakt til kørsel af drev; intern/ekstern tilstands-indikator | |||||
Sensorer med åbent hoved / lækage | Stikket på forsiden af drevet accepterer direkte tilslutning af en sensor med åbent hoved (OHS) / lækagesensor | |||||
RS-232 | PC-styring af alle pumpeparametre via serielle kommandoer ved hjælp af 9-polet seriel konnektor | |||||
USB | PC-styring af alle pumpeparametre via serielle kommandoer ved hjælp af USB-konnektor | |||||
BluetoothLE | Kontroller alle pumpefunktioner, gem og gentag dispenseringsprogrammer, overvåg pumpestatus via brugerdefineret iOS-baseret kontrol-app; forudsætter, at telefon eller tablet er inden for rækkevidde af BluetoothLE-signalet (ca. op til 25 m). | |||||
EtherNet/IP eller profibus |
Grænseflade direkte med enten ethernet/IP- eller profibus-baseret/baserede processtyringsnetværk(er) (ved brug af PLC, SCADA eller lignende); muliggør styring af alle pumpeparametre via netværksgrænseflade. | |||||
Ethernet - telnet | Bidirektionel intern netværks-/pc-kontrol af alle pumpeparametre via ASCII-kommandoer ved brug af RJ-45 ethernet-konnektor | |||||
Cloud (MasterflexLive) | Overvåg pumpestatus via brugerdefineret cloud-baseret app; modtag også push-meddelelser om pumpestatus via e-mail eller tekst; kræver drev til internetforbindelse via standard RJ-45-stik (alle) eller Wi-Fi (kun 78018-xx-serien). | |||||
Standard digital digital modular; digital proces | Standard digital OHS; digital proces OHS | Computer-kompatibel | Netværk / Bluetooth med ethernet/IP | Netværk / Bluetooth med profibus | MasterflexLive® | |
Anvendelige varenumre | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |