Vejledning om valg af fittings
Verden af biologiske forsyninger er fuld af valgmuligheder. Og valgene drejer sig ikke bare om personlige præferencer: Hver del skal passe til de andrre som et sømløst økosystem for at laboratorieudstyret fungerer korrekt.
Hos Masterflex arbejder vi på at gøre denne proces nemmere. Denne fittings guide vil hjælpe dig til at finde den rigtige fitting for dit system.
Valg af rette fittings
Når du har besluttet dig for den rigtige pumpe, det rigtige kromatografisystem eller fermenteringsudstyr, skal du sørge for de rigtige forbindelser. De forkerte fittings kan skabe problemer som
- Lækager
- Uønskede flowrestriktioner
- Kostbar nedetid
Valg af korrekte fittings tillader dit udstyr at udføre det arbejde det er beregnet til.
Vælg dine fittings
-
Slangetype
Slangenipler fungerer bedst med fleksible slanger som silikone eller PharMed®. Kompressionsfittings fungerer godt med stive slanger som f.eks. PTFE eller polypropylen.
-
Materialetyper
Væsker, der er uforenelige med fittingsmaterialet, kan forårsage lækage eller beskadige systemet. Ved stærkt korrosive væsker er PTFE-fittings dem, der egner sig bedst. Se vores diagrammer over kemisk modstandsdygtighed for at kontrollere din væskes materialekompatibilitet.
-
Kontroller temperatur- og trykbetingelser
Væsker, der er uforenelige med fittingsmaterialet, kan forårsage lækage eller beskadige systemet. Ved stærkt korrosive væsker er PTFE-fittings dem, der egner sig bedst. Se vores diagrammer over kemisk modstandsdygtighed for at kontrollere din væskes materialekompatibilitet.
Grundlæggende typer af fittings
Slangenipler glider ind i fleksible slanger. Slangens elasticitet holder slangen fast på fittingen ved lavtryksinstallationer.
Muffefittings er hurtigt aftagelige fittings, som bruges med en slange. Tilslut en hunkobling til en hanadapter, og træk armene nedad for at opnå en sikker forbindelse. Modstandsdygtig over for højtryksanvendelser.
Kromatografiske fittings er en type af kompressionsfittings, der er beregnet til HPLC- og andre højtryksanvendelser. Denne type fittings kan modstå tryk op til 1000 psi.
Kompressionsfittings har en møtrik, der presser stive slanger mod fittinglegemet ved højtryksanvendelser.
Luer-fittings er designet til brugen med mikrorør og luer-type-sprøjter. Forbindelsesender i standardstørrelser gør luer-fittings, stophaner og manifolder komplet udskiftelige for sikre installationer.
Rørfittings er forsynet med gevind i størrelserne NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread) eller BSP (British Standard Pipe) til permanente højtryksrørsforbindelser.
Lynkoblinger giver dig mulighed for at etablere og bryde slangeforbindelser uden at adskille slangen fra fittingen. Fås med modhager, rør, kompression og John Guest®-tilslutninger.
Sanitære fittings er designet til forureningsfrie slangeforbindelser. De fleste af disse autoklaverbare fittings opfylder FDA- og USDA-kravene samt 3A Sanitary Standards.
Rørgevindstørrelser
Oprindeligt blev rør specificeret med en standardiseret udvendige diameter (OD) og vægtykkelse, således at den nominelle rørstørrelse svarede nogenlunde til den indvendige diameter (ID). Da dette forhold mellem udvendige diameter, vægtykkelse og nominel rørstørrelse ikke længere holder stik, adskiller NPT- (National Pipe Taper) og UNF- (Unified Fine Thread) tommeskalaerne sig fra den engelske standardtommeskala.
Der tilbydes også BSP-fittings (British Standard Pipe) til tilslutning af systemer, der bruger både NPT- og BSP-gevindkonfigurationer. Se tabellen nedenfor for en sammenligning af disse to gevindtyper.
Størrelse | Gevind pr. tomme | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Overensstemmelsescertifikat
Se efter "certificeringsikonet" i disse afsnit for nemt at identificere, hvornår der foreligger et overensstemmelsescertifikat for fittings. Vores kundeserviceteams kan levere et certifikat for resin- eller elastomer-overensstemmelse for mange af vores fittings, slanger og pakningsprodukter. Du kan rekvirere denne GRATIS dokumentation på tidspunktet for dit køb ved at markere ”compliance”-muligheden for en specifik vare.
Certifikatet angiver dit firmas:
- PO nummer
- Ordrereferencenummer
- Katalognummer
- Formulering/blanding
- Batchnummer (hvor relevant)
- Oprindelsesland
Certifikater angiver også regler og myndigheder som fittings, slanger eller pakninger er i overensstemmelse med, inklusive:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Følg vores fittings guide
Søgning efter kompatible dele kan være besværligt; det er en vigtig del af opbygningen af laboratoriet der nemt kan gå galt hvis der anskaffes ikke-kompatible dele. Vi gør indkøb af de rette fittings nemmere. Vores fittings guide hjælper dig med at få præcis det, du har brug for.