Masterflex® L/S® MasterSense™ MasterSense™ Fill/Finish Pumpesystem med Masterflex® Ultrapharm™ pumpehoved
Nøjagtighed er afgørende, når hver eneste dråbe tæller
Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish Pumpesystem med Masterflex® UltraPharm™ pumpehoved
Køb nuFunktioner, der gør din proces ubesværet
Perfekt til hygiejniske miljøer—
316 poleret rustfrit stål drevhus, IP66- og NEMA 4X-klassificeret til nedvaskning
Let at læse og betjene touchscreen - selv når du har handsker på. Opret, gem og genkald pumpeprogrammer via intuitive menuer.
EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive aktiveret og analog fjern I/O betyder tilslutningsmuligheder og kontrolmuligheder, der passer til dine behov.
FÅ MERE AT VIDE
250 rpm max hastighed; doseringsvolumener fra <0,5 mL til >500 mL
SE SPECIFIKATIONER
Stille drift reducerer ekstra støj på gulvet eller i laboratoriet
Pumpehovedet i 316 rustfrit stål kan autoklaveres; testet til 10 cyklusser uden tab af flow eller nøjagtighedsydelse
Offsetruller og planetgear sikrer doseringsnøjagtighed (±0,5 %), lav pulsation og lang levetid
Easy on slanger— reducerer modstand på slanger for længere levetid for slanger og reduceret risiko for for tidlig svigt.
Masterflex dobbelt-Y slangesæt sikrer korrekt fastholdelse, repeterbarhed og nøjagtighed
KØB DOBBELT Y-SLANGE
Kontinuerlig tilstand
Tidstilstand
Lydstyrketilstand
Fjernbetjeningstilstand
Slangekalibrering
Brugeradgang
Fordele ved et pumpehoved med planetarisk drivsystem
Med det planetariske drivsystem drives hver rulle direkte af solhjulet. Denne mekanisme forhindrer aksial push-pull-friktion på slangen, hvilket resulterer i længere levetid for slangen, lavere pulsering og høj repeterbarhed.
Dette pumpehoved giver en blid, lav pulsering og en meget præcis dosering og flow for at sikre optimal integritet og ensartethed. Pumpehovedet er designet med forskudte ruller og giver et lineært flow i hele flowområdet. Mens den ene rulle trækker væske gennem det ene ben af dobbelt-Y-rør-sættet, skubber den anden rulle væske gennem det andet ben. Dobbeltkanaler giver også mulighed for et lavere omdrejningstal for at opnå "enkeltkanal" flowhastigheder. Et lavere omdrejningstal betyder færre forskydningskræfter for at bevare væske- og molekylær integritet.
Opsætning er let som en leg
Intuitiv touchscreen-grænseflade, selv med handsker på
- Let at sætte op og programmere
- 5" kapacitiv TFT/RGB touchscreen med en klar, bred visningsvinkel
- Juster parametre med et enkelt tryk—selv med handsker på
- Driftstilstande omfatter kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsudlevering
- Batch-kontrol og interval/off-tid i volumen- og tidstilstande
- Antidrip- og hastighedsrampe er tilgængelig i volumentilstand—sikrer nøjagtighed og minimerer prøvetab
- Gem og genkald nemt op til 50 almindeligt anvendte protokoller, hver med et unikt navn
- Du ved, hvornår du rammer dit mål—en grafisk indikator viser dig, hvornår den lastede slange er optimalt kalibreret
Avancerede tilslutnings- og kontrolmuligheder
Overvågning overalt fra
MasterflexLive
- MasterflexLive er vores sikre, cloud-aktiverede platform til fjernovervågning i realtid af alle Masterflex-pumpens parametre
- Overvåg kritiske processer, der kører døgnet rundt uden behov for personale på stedet
- Push-meddelelser giver dig besked om ændringer i driftsforhold og fejlmeddelelser
Fleksibel tilslutning
- Du kan vælge mellem forskellige tilslutningsmuligheder - EtherNet/IP, Profibus eller MasterflexLive®
- Tre-niveau adgang til pumpens funktionalitet—brug denne mulighed til at beskytte din proces ved at kontrollere, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau
- Over-the-air firmwareopdateringer—giver dig automatisk mulighed for at få den fulde fordel af fremtidige forbedringer
- Internetforbindelse via Wi-Fi eller standard ethernet-stik (RJ45) på bagsiden af drevet
Den perfekte pumpe til fyldnings-/færdigbehandlingsapplikationer med høj præcision
Ikke-kontaminerende, lav shear og ikke-invasiv gør denne pumpe perfekt til biofarma- og sundhedssektoren.
Tre-niveau adgang og muligheden for at gemme og genkalde programmer gør din fluidiske proces sikker og præcis.
Vores udvalg af slangeformuleringer sikrer den væskekompatibilitet og de lovmæssige godkendelser, du har brug for.
Præcisionsfremstillede pumpeslanger giver dig nøjagtighed og pålidelighed til kritiske procesapplikationer.
Komplette specifikationer og produktoplysninger |
||||
![]() |
![]() |
|||
Varenummer | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Flowområde | 0,007 til 635 mL/min | 0,193 til 998 mL/min | ||
Masterflex Ultrapharm pumpehoved | til præcisionsslanger med open-head-sensor, hus/rotor i rustfrit stål | til højtydende præcisionsslange med open-head-sensor, hus/rotor i rustfrit stål | ||
Godkendte slangeformater | Double-Y L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Double-Y L/S® 15, 24, 35 | ||
Pumpespecifikationer |
||||
Agenturets godkendelser | UL, cUL, CE | |||
Hastighedsstyringsnøjagtighed (opløsning) | ±0,% (0,1 omdr./min. 250 rpm) | |||
Garanti | 2 år | |||
MasterflexLive | Fjernovervågning i realtid af alle pumpeparametre. Push-meddelelser advarer dig om driftsforhold og fejlmeddelelser, så du kan overvåge kritiske pumpeprocesser døgnet rundt – uden selv at skulle være til stede. | |||
EtherNet/IP eller Profibus |
Grænseflade direkte med enten ethernet/IP- eller profibus-baseret/baserede processtyringsnetværk(er) (ved brug af PLC, SCADA eller lignende); muliggør styring af alle pumpeparametre via netværksgrænseflade. | |||
Antal ruller | 8 | |||
Reversibel | Ja | |||
Display | 5" kapacitiv TFT/RGB-touchskærm med in-plane switching (bred betragtningsvinkel); 800 x 480 pixels | |||
Digital dispensering | Ja | |||
Ekstern styring - indgang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; start/stop, retning (CW/CCW), prime via kontaktlukning | |||
Ekstern styring - udgang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; Tacho-udgang (åben kollektor), motor kørende, åbent hoved, lokal/fjernbetjening, generel alarm | |||
Motor | Børsteløs DC-motor med encoder; kontinuerlig drift; reversibel; 1/10 hk (75 W) | |||
Sensor for åbent hoved | Ja; forlængerkabel medfølger | |||
Materialer til kabinet | 316 rustfrit stål | |||
Klassificering af kabinet | IP66 / NEMA 4X | |||
Mål (L x B x H) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Transportvægt | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Strøm | 90 til 260 VAC, 50/60 Hz |