Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma procespumpe
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Køb nuTilsluttet, effektiv og holdbar
Bygget til kontinuerlig drift med højt flow, perfekt til sanitære miljøer—
316 poleret rustfrit stålhus
IP66 klassificeret til nedvaskning
Variabelt flow: 0,65 - 42 LPM
SE ALLE SPECIFIKATIONER
Let at læse og betjene touchscreen
INTUITIV BETJENING
MasterflexLive® giver dig overvågning døgnet rundt uden behov for personale på stedet
HOLD DIG OPDATERET
Over-the-air firmware-opdateringer
Brugeradgang på tre niveauer giver kontrol over hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau
EtherNet/IP™, Profibus, Wi-Fi og analog remote I/O
AVANCERET NETVÆRK OG KOMMUNIKATION
Optimal og sikker drift—
Grafisk indikator for slangekalibrering og open-head sensor
SE MENU
Vælg PerfectPosition® pumpeslanger i størrelserne B/T 87 og B/T 91
KØB B/T PUMPESLANGER
Intuitiv betjening
Enkel touchscreen-grænseflade, selv når du har handsker på
- Let at opsætte og programmere
- 5" kapacitiv TFT/RGB touchscreen med en klar, bred synsvinkel
- Juster parametre med et enkelt tryk—selv med handsker på
- Driftstilstande omfatter kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering
- Batch-kontrol og interval/off-tid i volumen- og tidstilstande
- Gem og genkald nemt op til 50 almindeligt anvendte protokoller, hver med et unikt navn
- Du ved, hvornår du rammer dit mål—en grafisk indikator viser dig, hvornår den lastede slange er optimalt kalibreret
- IP66-klassificeret til nedvaskning
Opret, gem og genkald 50 pumpeprogrammer via brugervenlige menuer
Kontinuerlig tilstand
Tidstilstand
Lydstyrketilstand
Fjernbetjeningstilstand
Slangekalibrering
Brugeradgang
Avancerede tilslutnings- og kontrolmuligheder
Fjernbetjening, sikker og i overensstemmelse
Fjernovervågning
- MasterflexLive er vores sikre, cloud-aktiverede platform til fjernovervågning i realtid af alle Masterflex-pumpens parametre
- Overvåg og juster kritiske processer, der kører 24/7 uden behov for personale på stedet
- Push-meddelelser giver dig besked om ændringer i driftsforhold og fejlmeddelelser
Fleksibel tilslutning
- Du kan vælge mellem forskellige tilslutningsmuligheder - MasterflexLive, EtherNet/IP eller profibus
- Tre-niveau adgang til pumpens funktionalitet—brug denne mulighed til at beskytte din proces ved at kontrollere, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau
- Over-the-air firmwareopdateringer—giver dig automatisk mulighed for at få den fulde fordel af fremtidige forbedringer
- Internetforbindelse via Wi-Fi eller standard ethernet-stik (RJ45) på bagsiden af drevet
Den perfekte pumpe til applikationer med store mængder
IP66-klassificeret - bygget til sanitære miljøer, herunder renrum, fødevare- og mejeriindustrien.
Ikke-kontaminerende, lav shear og ikke-invasiv gør denne pumpe perfekt til biofarma- og sundhedssektoren.
Flow op til 42 LPM for at sikre præcise flowhastigheder, hvilket gør denne pumpe ideel til produktion i stor skala.
Tre-niveau adgang og mulighed for at gemme og genindkalde programmer gør din fluidiske proces sikker og præcis.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Varenummer: MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hvad er inkluderet? Rapid-Load® pumpehoved, 3 ft (1 m) Tygon® LFL B/T 91-slange 06430-91 og en 1,8 m (6 fod) ledning med IEC 320/CEE22-stik. Enheden leveres med landespecifikt stik-/kabelsæt; angiv venligst den endelige destination ved bestilling. |
||||
Specifikationer for ydeevne |
||||
Flowkapacitet | 0,65 til 42 LPM (0,17 til 11,1 GPM) | |||
omdr./min. | 11 til 321 | |||
Antal accepterede hoveder | 1 | |||
Maksimalt drejningsmoment | Ved start: 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
I drift: 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Reversibel | Ja | |||
Ekstern kontrol - indgang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; Start/Stop, retning (CW/CCW), prime via kontaktlukning | |||
Ekstern styring - udgang | 0 til 20 mA, 20 til 0 mA, 4 til 20 mA, 20 til 4 mA; 0 til 10 V, 10 til 0 V, 0 til 5 V, 5 til 0 V; omdrejningstalsudgang (åben collector), motor kørende, åbent hoved, lokal/fjernbetjening, generel alarm | |||
Netværkskommunikation | EtherNet/IP, profibus, MasterflexLive | |||
Elektriske specifikationer |
||||
Spænding | 90 til 260, universalspænding med automatisk valg af universalspænding | |||
Strøm | 5,0 A ved 115 V; 3,1 A ved 230 V | |||
Sikringsværdi | 6 A / 250 V | |||
Motortype | Kontinuerlig drift, TENV, BLDC | |||
Motorstørrelse | 370 W (0,5 hk) | |||
Display | 5" kapacitiv TFT/RGB-touchskærm med in-plane switching (bred synsvinkel); 800 x 480 pixels | |||
Motor-/hastighedsstyringstype | PWM med mikroprocessor | |||
Hastighedsregulering (repeterbarhed) | ±0,1% | |||
Blød start/elektronisk bremse | Ja/ja | |||
Fysiske specifikationer |
||||
Materialer til kabinet | Hus i 316 rustfrit stål, chassis i rustfrit stål, ramme i rustfrit stål | |||
Materialer til pumpehoved | Pulverlakeret kulstofstål og støbt aluminium, rustfrit stål, polycarbonat, Nylatron® ruller | |||
IP-klassificering | IP66 | |||
Agenturlister | UL, cUL, CE, DLS | |||
Driftstemperatur | 0 til 40°C (32 til 104°F) | |||
Opbevaringstemperatur | -25 til 65°C (-13 til 149°F) | |||
Støjniveau | <75 dBA @ 1 m (39") | |||
Mål (L x B x H) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8") | |||
Transportvægt | 54,5 kg (120 lb) |