Pumpning af viskøse væsker
Af flere årsager flyder viskøse væsker meget langsommere end vandlignende væsker, bl.a:
  1. Væsken er mere modstandsdygtig over for flowet end vand.
  2. Der er større friktionskræfter mellem en slanges væg og en viskøs væske end vand.
Peristaltiske pumper (slangepumper) er ideelle til pumpning af viskøse væsker. For at maksimere effektiviteten af et peristaltisk pumpesystem skal du følge disse trin.
  1. Sænk din pumpes hastighed, væsken vil kun bevæge sig ind i pumpehovedet op til en bestemt hastighed. Når denne hastighed først er opnået, vil en forøgelse af motorhastigheden ikke øge flowhastigheden. Den maksimale hastighed, som systemet kan pumpe effektivt, falder, når viskositeten stiger og når slangestørrelsen mindskes.
  2. Vælg en større slangestørrelse end den, der er nødvendig til pumpning af vand. Valg af omtrentlige flowhastigheder for forskellige væsker med forskellig viskositet ved 100 omdrejninger pr. minut for forskellige størrelser af Masterflex® L/S pumpeslanger. Find viskositeten af den væske, du skal pumpe, gå horisontalt hen over grafen til den ønskede flowhastighed, og vælg den næste større slangestørrelse. Ved at bruge en større slangestørrelse kan du køre pumpen effektivt ved højere drevhastigheder.
  3. Vælg en fast slange med en tyk væg, f.eks. Norprene®, Viton® eller Tygon®. Ydelsen bliver bedre, fordi slangen hurtigere vender tilbage til sin oprindelige form, efter at den er blevet lukket inde i pumpehovedet. Dette gør det muligt at trække væsken ind i slangen med større kraft.
  4. Vælg en slange med en glat boring. Dette vil mindske friktionskræfterne. Tygon eller silikone er gode valg.
  5. Sæt indløbet til din pumpe en smule under tryk [mindre end 15-20psi (1-1,4bar)]. Dette vil holde indløbsslangen fuld og muliggøre en mere effektiv pumpning.
  6. Reducer viskositeten af din væske. Opvarm din væske, hvis det er muligt, viskositeten falder normalt med temperaturen.
Valg af den rigtige størrelse og type slange til pumpning af viskøse væsker er en upræcis videnskab. Brug ovenstående tips som en generel vejledning, og husk, at den bedste måde at vælge den rigtige slange til din anvendelse er at prøve sig frem.
Klik for at se flowkurver ved forskellige viskositeter for de anbefalede L/S-slangestørrelser for den pågældende viskositet. Vi anbefaler ikke at bruge en mindre slange end den størrelse, der er vist i graferne, men en større størrelse er acceptabel. Husk, at en større slange vil øge din flowhastighed, fordi tabet som følge af friktion mindskes med en større indvendig diameter. Ikke alene vil væsken flyde lettere, men der kan også anvendes en højere kørehastighed uden tab af effektivitet.
Dataene i dette anvendelsestip blev udarbejdet ved hjælp af Norprene-slanger, den passende Easy-Load® pumpehoved og viskositetsstandarder ved 25 °C. Indløbet og udløbet var 2,5 vandrette fod (0,75 m) fra pumpen (ingen sugehøjde eller udløbshøjde).