DuPont™ Tyvek® produkter
Tyvek® er et unikt ikke-vævet stof, der leveres med iboende beskyttelse, der er konstrueret lige ind. Der er ingen film og ingen laminater, der kan slibes eller slides over tid - Tyvek® opretholder bærerbeskyttelse under brug. Tyvek® beskyttelsesbeklædning er designet til en optimal balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort og er ideel til en lang række opgaver. Fra spraymaling til håndtering af bly eller asbestreduktion hjælper det ergonomiske design med at holde arbejdere sikre og effektive, når det bliver hårdt. Det er også blottet for fyldstoffer eller tilsætningsstoffer og er siliciumfrit.
Få mere at vide
Tyvek® 500 Xpert
Sætter en ny beskyttelsesstandard i kategori Type 5 og 6 igennem større beskyttelse og komfort. Tyvek® beklædningsgenstande består af flash-spundet højdensitetspolyethylen, der giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
Tyvek® 500 Labo
Beskyttelse af bærere og processer i laboratorier og rene miljøer. Tyvek® er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, og afviser dog vandbaserede væsker og aerosoler.
Tyvek® 600 Plus
Beskyttelse af bærere og processer i laboratorier og rene miljøer. Tyvek® er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, og afviser dog vandbaserede væsker og aerosoler.
Video
Tyvek® gør forskellen
DuPont™ Tyvek® tilbyder en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
Litteratur