DuPont™ Tychem® handsker
Fortsæt den beskyttelse du stoler på, helt ud til fingerspidserne! Et nyt sortiment af beskyttelseshandsker fra Dupont, der komplimenterer sortimentet af Tychem-beklædningsgenstande. Tychem® kemisk beskyttelsesbeklædning fra DuPont er anerkendt for sin pålidelighed mod farlig organisk og uorganisk kemisk eksponering. For at sikre den højeste beskyttelse lige til fingerspidsen udvider DuPont sine kemiske beskyttelsesløsninger gennem sit nye Tychem® handskeudvalg og tilbyder perfekt kompatibilitet med overalls.
Få mere at vide
DuPont™ Tychem® NP530
Dobbeltdypet neopren over naturgummi. Ideel til nøjagtig håndtering i miljøer, hvor der er opløsningsmidler. Neopren over naturgummi er et reelt plus for fingerfærdighed og reducerer håndtræthed.
DuPont™ Tychem® NT430
Meget behagelig hybrid nitril. Ideelt til arbejde i fugtige eller fedtede miljøer og til håndtering af små dele. Godkendt til håndtering af fødevarer.
DuPont™ Tychem® NT480
Designet til at holde og reducere træthed. Ideel til at arbejde sikkert i fugtige eller fedtede miljøer. Flockforet med et ergonomisk design for forbedret komfort.
DuPont™ Tychem® NT420
Meget modstandsdygtig engangshandske, barriere for det meste oliefedt og kulbrinter. Perfekt til job, der kræver kemisk beskyttelse, samtidig med at der holdes følsom diskrimination. Anbefales til kontakt med fødevarer, laboratoriehåndtering og håndtering
Video
DuPont™ Tychem® handsker
Tychem® Glove Line for forbedret kompatibilitet med vores sortiment af personlige værnemidler.
Litteratur