DuPont™ ProShield® produkter
Konstrueret med et blødt stof og fremragende åndbarhed hjælper ProShield® overtræk fra DuPont med at beskytte mod ikke-farlige partikler og let væskestænk.
Få mere at vide
Proshield® 20
Baseret på SMS-teknologi, åndbar letvægtsoverall til beskyttelse på niveau 5, 6. ProShield® 20 beklædningsgenstande er et ideelt valg for arbejdere, der søger beskyttelse mod snavs og snavs under let arbejde og andre industrier.
Proshield® 20 SFR
Løsningen til at beskytte dig og dit flammebestandige arbejdstøj nedenunder. ProShield® 20 SFR giver begrænset beskyttelse mod flammespredning (indeks 1) ud over beskyttelse mod partikler og begrænset væskesprøjt eller spray af vandbaserede væsker.
Proshield® 8 Proper
ProShield® 8 Proper-overalls er behagelige, fordi materialet tillader passage af luft og vanddampe. ProShield® 8 Proper kan genbruges flere gange og kan også vaskes op til syv gange.