DuPont™ Tychem® beklædningsgenstande
DuPont™ Tychem® beklædningsgenstande til let beskyttelse mod kemiske og biologiske farer. Ikke alle dødbringende trusler kommer i form af brande eller våben. For omfattende beskyttelse mod lave niveauer af farlige kemikalier, for giftige gasser og biologiske farer er industriarbejdere afhængige af beklædningsgenstande fremstillet af DuPont™ Tychem®. Tychem® er et innovativt stofprogram, der omfatter flere barriererlag, der hjælper med at yde beskyttelse mod kemiske og biologiske farer. Lamineret til Tyvek® for styrke, det tilbyder en robust løsning med et højt niveau af kemisk barriere med ikke-karakteristisk lav vægt.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Stramt design kombineret med pålidelig Tychem®-beskyttelse. DuPont™ Tychem® 6000 F ansigtstætning. Dækket gummitætning på hætte for tæt pasform omkring åndedrætsværn.
Tychem® 2000 C
Tychem® 2000 C beklædningsgenstande udnytter styrken af Tyvek® og en polymer barrierebelægning for at tilbyde god gennemtrængningsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer (selv under tryk).
Video
Litteratur
DuPont personlig beskyttelse
Produktkatalog