Renrumstape
Selvklæbende tape til renrum er velegnet til farvemarkering, mærkning af overflader, udstyr, maskiner og små dele, og det er også velegnet til stregkodeetiketter. De klæber godt fast, men kan fjernes uden at efterlade spor. Meget lav partikeldannelse og udgasning; kernen er fremstillet af plast. Fås i forskellige farver og med forskellige bredder og længder.
Vi anbefaler manchetstrimler for effektiv forsegling mellem handske og tøj. Akrylklæbemidlet med lav klæbeevne fjernes uden at hænge fast og efterlader ingen limrester eller beskadigelse af beklædningsgenstande. Med kraftig bagbeklædning for nem aftagning, gammabestrålet.
Produktudvalg
Tape
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...