Papir og memoblokke til renrum
Vores papir til renrum har en glat overflade (latex-imprægneret) med et minimum af partikler og ioner, og dette reducerer eventuel kontamination i rene produktionsområder. Papiret er let farvet, så det nemt kan skelnes fra normalt papir. Det kan anvendes til at skrive, kopiere og udskrive på med alt almindeligt kontorudstyr, og det holder fremragende på toner/blæk. Fås i forskellige formater (DIN A5, A4, A3 eller som computerpapir), vægte og farver.
Memoblokke er lavet af papir til renrum. De er renset og pakket i et klasse 100/ISO5-renrum. De indeholder vandbaseret opløsningsmiddelfrit klæbemiddel, som kan fjernes og har meget lave udgasningsniveauer. De kan sættes fast og fjernes uden at efterlade rester. Anvendes til at kommentere dokumenter eller efterlade beskeder i alle renrumsmiljøer. Fås i mange farver.
Produktudvalg
Papir og memoblokke
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...