Penne og markører til renrum
Penne til renrum tørrer hurtigt og tværes ikke ud men kan skrubbes af. Skridsikkert og fast greb, selv med handsker. De er permanente også på kolde og våde overflader (fx plastikposer og engangslaboratorievarer). Fås også med spritresistent blæk. Blækfarver: sort, blå, rød. Som normal eller med tynd spids. Fås som gammabestrålede og dobbeltemballerede.
Produktudvalg
Penne
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...