Computertilbehør til renrum
Da tastaturet er et af de områder i renrum med det højeste niveau af kontamination og er meget vanskeligt at rengøre, dækker mange brugere det med beskyttelsesfolie. Det specielt udviklede tastatur til brug i renrum er en kolossal forbedring i forhold til sådanne folier.
De berøringsfølsomme tastaturer til renrum har ingen mellemrum mellem tasterne med henblik på reduktion af ansamling af partikler. Tastaturet til renrum er fuldstændig forseglet og vandtæt og derfor let at rengøre og desinficere. Fremstillet af acryl eller glas. Velegnet til komplet infektionskontrol.
Mus til renrum har nøjagtig den samme funktionalitet som en almindelig skrivebordsmus. Musen til renrum er forseglet og kan desinficeres grundigt. Den kan lægges i blød i rengøringsmiddel. Musene er kompatible med alle USB-forbindelser og alle computersystemer.