Notesbøger til renrum
Notesbøger til renrum er fremstillet med renrumspapir, behandlet og pakket i et klasse 100 (ISO 5) miljø. Notesbøger til renrum er det ideelle værktøj til at tage notater i renrum og kontrollerede miljøer.
Omslagene med spiralryg er fremstillet af gennemsigtigt antistatisk polypropylen uden amider eller silicium. Den anvendte trykfarve har lavt indhold af natrium, hvilket reducerer ionkontamination. Det linjerede hvide papir er uigennemsigtigt nok til, at der kan skrives på begge sider.
Omslagene med spiralryg er fremstillet af gennemsigtigt antistatisk polypropylen uden amider eller silicium. Den anvendte trykfarve har lavt indhold af natrium, hvilket reducerer ionkontamination. Det linjerede hvide papir er uigennemsigtigt nok til, at der kan skrives på begge sider.
Produktudvalg
Notesbøger
Vælg fra en liste over produkter, og indskrænk søgekriterierne...