Masterflex® peristaltiske pumper til vaccineproduktion
Fluidiske løsninger til din vaccine- og terapeutiske produktion
Optimer dine processer og reducer risikoen for kontaminering med vores store udvalg af fluidikprodukter fra Masterflex®, Ismatec®og andre pålidelige mærker. Tilføj intuitive og præcise peristaltiske pumper og pumpeslanger, MasterflexLive® fjernovervågning af pumper, flowmålere og controllere, komponenter til engangsbrug og flaskesamlinger for at holde din vaccineproduktion i gang og sikre værdifulde produkter sikkert til målstregen.
Fermentering
Fermentering er kernen i din vaccine- eller terapeutiske proces og skaber proteinerne til dine terapier. Omhyggelig overvågning og præcis tilsætning af medier og andre tilsætningsstoffer er afgørende for effektiv vækst. Sørg for optimal produktion med vores brede udvalg af produkter til håndtering af væsker.
Se arbejdsgang for fermentering
Medietilførselspumpe
Effektiv, programmerbar tilførsel og påfyldning af medier; flow op til 19 LPM
Overførselspumpe
IP66 vaskefunktion; tilslutning via MasterflexLive, EtherNet/IP eller Profibus; flow til 42 LPM
Pumpe til syre/basetilførsel
Programmerbar dosering af pH-justeringsmidler og andre hjælpestoffer; flow til 3400 mL/min
Medietilførselspumpe
Nøjagtig overførsel og påfyldning af medier ved hjælp af intuitiv touchscreen; flow op til 3400 mL/min
Pumpe til syre/basetilførsel
Lavt flow, programmerbar dosering af pH-justeringsmidler og andre hjælpestoffer; flow til 365 mL/min
Høst
Fra vask til bufferinjektion til filtrering begynder trinene i høsten med at adskille proteinet fra cellerne. Se på vores pumper til væskeoverførsel og til engangsledninger mellem filtre og beholdere. Afhængigt af din produktionsskala kan vores filtreringsprodukter også levere kritisk ydeevne i din proces.
Se høstarbejdsgangen
Ultrafiltreringspumpe
Sanitær pumpe med lav pulsation leverer flow og tryk til filtrering; flow til 3 LPM; tryk til 4 bar (58 psi)
Steril filtreringspumpe
Sanitær, shear-følsom pumpe leverer flow og tryk til filtrering; flow til 14 LPM; tryk til 58 psi (4 bar)
Centrifugefeed-pumpe
Cytoflow®-pumpen er ideel til levende celler, store molekyler og andre shear-følsomme væsker; flows op til 13,6 LPM
Overførselspumpe
Cytoflow-pumpen er ideel til pumpning af levende celler, store molekyler og andre forskydningsfølsomme væsker; flow op til 5 LPM
Prøvetagningspumpe
Præcis, programmerbar prøvetagning efter volumen eller tid; flow op til 365 mL/min
Oprensning
Adskil dit slutprodukt fra alle resterende forurenende stoffer og spildevand. Koncentrer og forædl proteinerne for at forberede dem til det endelige produkts fyldning/færdigbehandling. Peristaltiske pumpers isolerede væskeflowvej er afgørende for dette arbejdsflow.
Se arbejdsgang for oprensning
TFF/Crossflow-filtreringspumpe
Sanitær pumpe med lav pulsation leverer flow og tryk til filtrering; flow til 3 LPM; tryk til 4 bar (58 psi)
Chromatograf-itilførselspumpe
Cytoflow®-pumpen er ideel til levende celler, store molekyler og andre shear-følsomme væsker; strømmer til 13,6 LPM
TFF/crossflow-filtreringspumpe
Sanitær, shear-følsom pumpe leverer flow og tryk til filtrering; flow til 14 LPM; tryk til 58 psi (4 bar)
Overførselspumpe
IP66 vaskefunktion; tilslutning via MasterflexLive, EtherNet/IP eller Profibus; flow til 42 LPM
Prøvetagningspumpe
Programmerbar prøvetagning efter volumen eller tid; nem automatiseringsintegration med EtherNet/IP; flow til 3400 mL/min
Essentielt for processen
Ud over pumper og slanger, der opfylder dine procesbehov, kan du vælge mellem et bredt udvalg af engangsbrugsenheder og -komponenter, flaskeenheder, flowsensorer og pumper med fjernovervågning for at holde din vaccineproduktion i gang døgnet rundt uden bekymringer.
Masterflex® ultralydsflow-sensorer
Få nøjagtige flowmålinger uden at tilføje et nyt materiale til væskevejen; ikke-invasivt design eliminerer kontakt med arbejdsvæsken
Masterflex flowsensorer-kontroller
Grænseflade mellem ultralydsflow-sensor og Masterflex-pumpe modtager input fra flow-sensoren og justerer derefter pumpehastigheden til en indstillet flowhastighed eller doseringsmængde
Prøveudtagningsflaske-samlinger
Sikker overførsel, prøvetagning og opbevaring af biofarmaceutiske produkter og reagenser
Slanger til peristaltisk pumpe
Masterflex- og Ismatec-præcisionsextruderede og pumpetestede formuleringer, der er udviklet med henblik på den højeste pålidelighed, overholdelse og sporbarhed
Sanitære fittings og klemmer
Garanterer sikre sanitære forbindelser i kritiske procesapplikationer. Fittings og klemmer i de nødvendige størrelser fra pilot til produktion